Determinação do pH de leite e produtos lácteos
Determinação de pH baseada em smartphone após reação com um indicador de pH ligado quimicamente
Introdução
O valor do pH do leite e dos produtos lácteos é um parâmetro importante para verificar a qualidade do leite. Por exemplo, o valor do pH do leite fresco deve estar entre 6,6 - 6,8. Um valor de pH mais alto indica uma infecção de mastite na vaca e um pH abaixo de 6,5 indica acidificação da amostra.1
Uma maneira rápida e fácil de verificar o pH do leite e dos produtos lácteos é usar tiras de teste. Em combinação com seu smartphone, você obtém resultados rápidos, convenientes e precisos. Esse sistema de detecção analítica de baixo custo e fácil de usar fornece quantificação confiável de amostras de água, alimentos e bebidas em pesquisas, indústrias, análises ambientais e diagnósticos.
A nota de aplicação a seguir descreve a determinação do nível do pH do leite e dos produtos lácteos usando as tiras de teste de pH MQuant® em combinação com o aplicativo MQuant® StripScan.
Método experimental
Os corantes indicadores especiais que são ligados covalentemente aos papéis reagentes mudam de cor dependendo do valor do pH da amostra.
- Intervalo de medição
pH 0 - 14 - Material de amostra
Leite e produtos lácteos
Reagentes, instrumentos e materiais
Reagentes
- Tiras indicadoras de pH MQuant® 0 - 14 Indicador universal (1.09535)
Acessórios
- Cartão MQuant® (fornecido com a caixa de tiras de teste)
- Aplicativo MQuant® StripScan (pode ser baixado na Apple App Store ou na Google Play Store)
Preparo de amostras
A amostra pode ser analisada em sua forma original.
Análise de amostras
Para a análise, siga as etapas abaixo:
- Inicie o aplicativo.
- Prepare sua tira de teste do indicador de pH MQuant® e o cartão MQuant®.
- Mergulhe a tira de teste na amostra não diluída (15 – 25 °C) por aproximadamente 2 segundos, garantindo que a zona de reação esteja completamente imersa.
- Remova a tira da amostra e, se necessário, enxágue rapidamente as zonas de reação com água destilada para remover a amostra aderente, por exemplo, se for usado iogurte.
- Sacuda o excesso de líquido da tira e seque a parte de trás da tira usando uma toalha de papel.
- Selecione o parâmetro pH (1.09535) no aplicativo. Aguarde 15 segundos, até que a cor da tira de pH se desenvolva completamente (uma contagem regressiva é exibida na tela, que começa imediatamente após a seleção do parâmetro pH).
- Pouco antes do final da contagem regressiva, coloque as tiras de teste no cartão MQuant®.
- Depois que o tempo de espera tiver passado, coloque o cartão MQuant® com a tira de teste dentro do visor na tela do telefone e alinhe a câmera ao longo dos pontos de referência.
- A imagem é capturada automaticamente pela câmera do smartphone.
- O resultado é exibido na tela.
Resultados
Comparação com a avaliação visual, o teste de pH Reflectoquant® (1.16894) e o eletrodo de pH visto na Tabela 1.
Conclusão
A tira de pH MQuant® em combinação com o aplicativo MQuant® StripScan proporciona uma determinação rápida e fácil do pH do leite e dos produtos lácteos. Os valores medidos são comparáveis àqueles medidos com o sistema Reflectoquant® e o eletrodo de pH.
Para obter mais informações
- MQuant® StripScan consulte SigmaAldrich.com/mquant-stripscan
- Tiras de teste do indicador de pH MQuant® consulte SigmaAldrich.com/phtests
- Aplicativos: SigmaAldrich.com/wfa-applications
- Artigo: Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
Referências