Sistemas e suportes para filtração de fluxo tangencial
Valendo-nos de nosso conhecimento especializado proeminente de bioprocessos e especialistas em engenharia em filtração de fluxo tangencial (TFF), desenvolvemos sistemas multiuso, de uso único e de desenvolvimento de processos que incorporam diversas características exclusivas, inovadoras e inteligentes. Nossos sistemas são projetados para atender aos critérios de sucesso para purificação por filtração tangencial, incluindo pequeno volume de retenção, concentração máxima de volume e recuperação ideal de produto para um desempenho aprimorado do processo.
Leia mais sobre
SISTEMAS DE TFF DE USO ÚNICO EM ESCALA DE PROCESSO
Nossa solução Mobius® FlexReady para TFF e o sistema Mobius® TFF 80 fornecem uma combinação de conjuntos Flexware® de uso único e equipamento especificamente projetado para concentração eficiente e diafiltração de proteínas. Com área de filtro instalável variando de 0,5 a 20 m2, faixa de fluxo de 2 a 80 l/min e tamanho do tanque de 50 a 500 l, nossa linha de sistemas TFF de uso único pode se adaptar às suas necessidades de processo desde a escala pré-clínica até a fabricação. É possível operar em modo fechado com um caminho de fluxo e equipamento especificamente projetados, o que permite reduzir o risco de contaminação, aumentando a flexibilidade e a eficiência. Essa família de equipamentos possui:
- Recursos que vão da escala clínica até grandes escalas, sem comprometer a qualidade
- Design para otimização do rendimento e recuperação do produto
- Modos multi-produto e multi-processamento
- Automação total, fácil de usar
Sistemas de TFF multiuso para escala de processo
O sistema de TFF Cogent® para escala de processo totalmente automatizado foi projetado para separar e purificar anticorpos monoclonais, vacinas, plasma e proteínas terapêuticas. Ele é ideal para aplicações em escala piloto e de produção, possibilitando, assim, um rápido escalonamento das operações de pequena para grande escala. Outras características importantes do sistema incluem:
- Opções modulares para configuração do sistema que melhor correspondem aos requisitos do processo, ao mesmo tempo que minimizam o investimento inicial
- Total automação do processo
- Design otimizado e integração dos componentes das válvulas NovAseptic® e dos suportes de cassetes para TFF para menor volume mínimo de trabalho e recuperação máxima de produto
- Processos operados no modo de batelada alimentada, concentração, reciclagem total ou passagem única.
SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DE FLUXO TANGENCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS
Nossa linha de sistemas Cogent® Lab usa design, tecnologias de sensoriamento e acessórios semelhantes aos dos nossos equipamentos de escala para fabricação. Com um design homogêneo e intervalo de vazão de 20 a 6000 ml/min, os nossos sistemas foram criados especificamente para simplificar o desenvolvimento de processos. Os sistemas Cogent® Lab 150, 800 e 6000 são otimizados para alta recuperação de produto e drenabilidade, garantindo operações bem-sucedidas de filtração de fluxo tangencial (TFF) de pequena escala.
- Uma linha de sistemas de TFF com design harmonizado e desempenho linear garante que o aumento ou diminuição da escala das operações seja bem-sucedido e harmonioso
- O software de controle intuitivo Bio4C® oferece etapas com receitas pré-definidas, visualização de dados em tempo real e recursos de exportação que garantem resultados confiáveis e reprodutíveis
- Os sistemas Cogent® Lab podem ser adaptados ao seu processo específico com uma extensa lista de opções
- Operam com flexibilidade no modo de UF/DF, microfiltração ou SPTFF e ao longo de uma ampla gama de parâmetros
Suportes para dispositivos de folha plana Pellicon®
Nossos sistemas são mais adequados para uso com os consumíveis Pellicon®, seja em aplicações de uso único (cápsulas Pellicon®) ou multiuso (Pellicon® 2 e 3). Os suportes podem ser incluídos na compra de um sistema de TFF; consulte a ficha de informações relevante para obter detalhes. Fornecemos suportes autônomos para área de filtração de 88 cm² a 130 m², dependendo dos consumíveis.
- Suporte XX42PMICR0 para o Pellicon® 3 micro, de 88 cm² a 264 cm²
- Suporte XX42PMINI para o Pellicon® 2 e 3, de 0,1 m² a 0,55 m²
- Suportes para escala de processo Pellicon® para o Pellicon® 2 e 3, a partir de 0,5 m²
Há opções disponíveis para aumentar a superfície instalada e executar no modo de passagem única.
Recursos relacionados
- Perf. Guide: Mobius® TFF 80 System
This guide includes information from a number of applications and case studies that were designed and/or selected to provide a diverse overview of the system performance under a range of expected processing conditions.
- Spare Parts List: Mobius® TFF 80 System
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock. The risk assessment is based on our experience; each customer must perform their individual risk assessment for their process, to check the alignment with our strategy and review the stock requirements accordingly.
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for TFF
The Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies is flexible, allowing you to have a single system for tangential flow filtration (TFF) at various scales.
- Performance Guide: Mobius® FlexReady Solution (TF2S) with Smart Flexware® Assemblies for TFF with Closed Enabled Configuration
This Performance Guide is a reference document that provides highlights of key performance aspects of the Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies for Tangential Flow Filtration (TFF) used with a closed-enabled flowpath.
- Spec. Sheet: Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies for TFF
Flexible design options; Unique feed tank design and performance; Smart Flexware® full single-use flow paths; Excellent product recovery and purification; Implement with ease and lower risks; Full process automation with flexible recipes using the Common Control Platform® (CCP®)
- Spare Parts List: Mobius® FlexReady Solution
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock. The risk assessment is based on our experience; each customer must perform their individual risk assessment for their process, to check the alignment with our strategy and review the stock requirements accordingly.
- Data Sheet: Cogent® Process-scale Tangential Flow Filtration System
Fully automated, configurable systems for biopharmaceutical manufacturing and cGMP process scale applications
- Data Sheet: Cogent® Lab Systems
A family of modular and flexible systems for TFF at process development scale
- Spare Parts List - Cogent® Lab Systems
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Application Note: Running a TFF optimization study with Cogent® Lab Systems and Bio4C® Control Software
This application note describes the recommended methods and techniques for optimizing a tangential flow filtration (TFF) process using a Cogent® Lab system.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.