Merck
Resinas para cromatografia de troca iônica
A cromatografia de troca iônica (IEX) é um método de purificação comumente usado que separa uma molécula-alvo de outras impurezas com base na carga líquida da superfície. Nosso portfólio de resinas de troca aniônica (AEX) e troca catiônica (CEX), com nossas resinas cromatográficas multimodais, oferece soluções eficientes de purificação para anticorpos monoclonais, vacinas, DNA plasmidial, plasma e outras modalidades.
Visão geral da seção
Produtos para cromatografia de troca iônica (IEX)
Nossas resinas Eshmuno® e Fractogel® renomadas no setor oferecem eficiência de purificação e alto rendimento, resultando em uma maior economia de processo. O formato de coluna familiar pode ser facilmente escalonado da bancada para a fabricação em larga escala.
Resinas para cromatografia IEX Eshmuno®
Um conjunto de contêineres químicos de diversos tamanhos, todos com rótulos e isolados sobre um fundo branco. O maior é um galão branco com uma etiqueta azul e um símbolo de perigo para substâncias corrosivas. Existem duas garrafas menores com rotulagem semelhante. Os contêineres são marcados com texto e símbolos azuis, indicando seu conteúdo e informações de segurança.
Essas resinas são ideais para uma purificação downstream eficiente e contêm nossa tecnologia de ligantes com ramificações (tentáculos) comprovada acoplada a esferas de base rígida. Elas operam com taxas de vazão rápidas e mantêm altas capacidades de ligação, melhorando a produtividade pela redução do tempo e dos custos de fabricação. 
A resina de modo misto Eshmuno® CMX oferece alta seletividade para anticorpos monoclonais, proteínas de fusão e purificação de conjugados anticorpo-medicamento (ADC), bem como separação de impurezas de baixo peso molecular e proteínas da célula hospedeira (HCPs).
A resina Eshmuno® CP-FT remove agregados de anticorpos monoclonais de modo eficiente no modo de fluxo passante, resultando em capacidades de carregamento 10 vezes maiores em comparação com a cromatografia CEX de modo ligar/eluir tradicional. Isso possibilita a intensificação do processo, reduzindo o custo geral da purificação de anticorpos monoclonais downstream.
A resina Eshmuno® CPS oferece alta capacidade dinâmica de ligação e eficiência de separação de fluxos de alimentação de proteínas recombinantes em altas concentrações de sal. Isso possibilita o carregamento direto de fluxos de alimentação de alta condutividade (≥10 mS/cm), reduzindo a necessidade de diluição. 
A resina Eshmuno® CPX  separa efetivamente os monômeros de mAb dos agregados e de outras impurezas, incluindo HCP.  Ela oferece capacidade de ligação dinâmica superior e permite a purificação de alta resolução de intermediários de processo com produtividade excepcional.
A resina Eshmuno® HCX oferece captura de proteínas rápida, eficiente e direta, proporcionando excelente desempenho em aplicações típicas de troca iônica e fluxo passante em níveis de sal mais elevados.
A Eshmuno® S é uma resina de CEX forte para captura direta de proteínas recombinantes e purificação rápida e eficiente de anticorpos monoclonais após a captura pela proteína A.
A Eshmuno® Q é uma resina de ânion forte, que oferece capacidade de ligação dinâmica superior e excelente remoção de impurezas em aplicações típicas de troca aniônica em fluxo passante.
Resinas de cromatografia IEX Fractogel® EMD
Todas as resinas Fractogel® EMD oferecem alta seletividade aliada à estabilidade de pressão consistente, possibilitando altíssima produtividade e excelentes rendimentos. A alta capacidade de ligação da resina, mesmo com altas taxas de vazão, economiza tempo valioso e melhora a economia do processo. As resinas Fractogel® são oferecidas em diferentes tamanhos de esferas com vários grupos funcionais para atender a uma série de necessidades de purificação:
Resinas de troca aniônica Fractogel® fortes
Resinas de troca aniônica Fractogel® fracas
Resinas de troca catiônica Fractogel® fortes
Resinas de troca catiônica Fractogel® fracas
Suporte para qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos
Complementando nosso portfólio de produtos, o Programa Emprove® fornece três tipos de dossiês para respaldar diferentes estágios de desenvolvimento e operações de fabricação, como qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos. Os dossiês consolidam dados abrangentes de testes específicos para cada produto, atestados de qualidade e informações regulatórias em um formato prontamente disponível para simplificar suas necessidades de conformidade.
Recursos de produtos relacionados
Página 1 de 4