Padrões para Karl Fischer
A presença de água em matérias-primas, intermediários e produtos finais podem afetar propriedades como prazo de validade e estabilidade, dentre muitas outras. A titulação de Karl Fischer é um método estabelecido para quantificar o teor de água em amostras. Ele é um dos métodos rápidos e mais precisos para determinação do teor de água para várias amostras na faixa de 0,001% até 100%.
Para garantir a determinação precisa de títulos dos reagentes para Karl Fischer, materiais de referência certificados (CRMs) de alta qualidade são essenciais. Qualquer imprecisão em seus padrões de referência causará uma série de erros subsequentes nas suas medições analíticas. Além da determinação de títulos, os padrões de água Aquastar® são usados rotineiramente para verificações periódicas de desempenho para monitorar a exatidão e a precisão de instrumentos.
Nosso portfólio oferece padrões de água líquidos e sólidos para aplicações volumétricas e coulométricas, bem como padrões de água para Karl Fischer para aplicações especiais, p. ex., padrão de água para estufa Aquastar® ou padrões de água para óleo Aquastar® para uso em análises de óleos.
Para garantir alta qualidade, os padrões de água Aquastar® são certificados em conformidade com a ISO 17034 e medidos em nosso laboratório com acreditação ISO/IEC 17025. Eles são diretamente rastreáveis às unidades do SI, além de serem verificados em relação a materiais de referência padrão de institutos metrológicos nacionais, como o NIST. O certificado de análise (CoA) é documentado de acordo com a ISO guia 31 e a incerteza expandida, permitindo fácil integração no seu orçamento de incerteza total.
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: Unleashing Accuracy in Water Determination
High Quality CRM Grade Karl Fischer Standards
- Brochure: Aquastar® Reagents for Brilliant Karl Fischer Titration Results
- Karl Fischer Titration Video Series
Improve Karl Fischer titration accuracy with video guides for Metrohm and Mettler instruments, ensuring precise measurement results.