Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para el dióxido de cloro
Método analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para el dióxido de cloro
Reactivos:
Nº de ref. 102404  Yodato de potasio, patrón volumétrico
Nº de ref. 105043 Yoduro de potasio  para análisis
Nº de ref. 109072  Ácido sulfúrico 0,5 mol/l
Nº de ref. 109136  Disolución de hidróxido de sodio 2 mol/L
Nº de ref. 116754  Agua para análisis
Preparación de una disolución reserva de KlO3:
Disuelva 1,005 g de KlO3 en 250 ml de agua destilada en un matraz aforado de 1 000 ml calibrado o de conformidad comprobada. A continuación, complete hasta la marca con agua destilada.
Preparación de una disolución patrón de KlO3/KI:
Transfiera 15,0 ml de la disolución madre de KlO3 a un matraz aforado de 1 000 ml calibrado o de conformidad comprobada, añada aproximadamente 1,0 g de KI y complete hasta la marca con agua destilada. 1 ml de esta disolución equivale a 0,020 mg de dióxido de cloro.
Preparación de la disolución patrón de dióxido de cloro:
Pipetee 10 ml de la disolución patrón de KlO3/KI en un matraz aforado de 100 ml calibrado o de conformidad comprobada, añada
2 ml de H2,0SO0,5 mol/l, deje reposar durante 1 min y, a continuación, añada gota a gota NaOH 2 mol/l (aproximadamente 1 ml) hasta que la disolución pierda su color. A continuación, complete la disolución hasta la marca con agua destilada. La concentración de la disolución es de 2,00 mg/l de dióxido de cloro.
Estabilidad:
La disolución madre de KlO3 permanece estable durante 4 semanas cuando se conserva en un lugar fresco. La disolución patrón de KlO3/Kl se puede utilizar durante 5 horas cuando se conserva en un lugar fresco. La disolución patrón diluida de dióxido de cloro no es estable y debe utilizarse inmediatamente.
Para utilizar con los kits de ensayo: Intervalo de medida
en mg/l
118754
Ensayo de dióxido de cloro MColortestTM
0,020 – 0,55 de ClO2
118756
Ensayo de dióxido de cloro MColortestTM
0,50 – 28 de ClO2
118757
Paquete de recambio para el ensayo de dióxido de cloro MColortestTMpara 118756
100608
Ensayo de dióxido de cloro Spectroquant®
0,020 – 10,00 de ClO2
Materiales
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch