Merck
Materiales granulados
Los materiales a granel estándares suelen mostrar una tendencia a apelmazarse, aglomerarse y formar polvo, lo que puede reducir la eficiencia y la seguridad del proceso. Por el contrario, nuestras materias primas granuladas son fluidas y fáciles de manejar. La reducción del apelmazamiento y la aglomeración aumenta la procesabilidad, lo que a su vez mejora la velocidad de fabricación y la seguridad del operario. Puede confiar en nuestros materiales granulados para contribuir a reducir las interrupciones del proceso, las desviaciones de calidad y los riesgos para la seguridad del operario.
  • Gran reducción del apelmazamiento
  • Mejor manejo y procesabilidad
  • Aumento de la seguridad del usuario
  • Conforme a varias farmacopeas
  • Los productos Emprove® Expert presentan bajos niveles de endotoxinas para aplicaciones de alto riesgo
La granulación en seco de nuestras materias primas se consigue mediante la compactación con rodillos, que es especialmente adecuada para materiales sensibles al calor y la humedad. Los materiales se condensan sólo por la fuerza de compresión, sin utilizar agua ni otros aditivos. Como consecuencia, se conservan las características de la materia prima y se cumplen los más altos estándares de calidad.