Quelantes y reductores para investigación
Ofrecemos una amplia gama de quelantes y reductores en calidad de gran pureza y diversas formas para investigación bioquímica.
Los quelantes se encuentran en las sustancias biológicas y se utilizan para la eliminación de impurezas consistentes en metales pesados, que a menudo pueden ser tóxicas, y para restaurar el metabolismo celular. A través de sus estructuras anulares, los quelantes pueden establecer dos o más enlaces con iones metálicos, lo que provoca la formación de complejos hidrosolubles estables. La etilendiamina, el EDTA y el EGTA son ejemplos bien conocidos de quelantes.
La realización de análisis bioquímicos de proteínas y reacciones de oxidación-reducción requiere el uso de reductores. Los reductores donan electrones en una reacción química rédox. Algunos reductores comunes son el DL-ditiotreitol (TDT), el ditionato de sodio, el DTE, la TCEP, el β-mercaptoetanol (BME) y el ácido nitrilotriacético (NTA).
Más información
Products
QUELANTES EN INVESTIGACIÓN
Los quelantes se utilizan como agentes complejantes. Son útiles en varios análisis químicos y bioquímicos como un componente amortiguador, un inhibidor de la degradación de ácidos nucleicos o proteínas, un catalizador de reacciones enzimáticas, cromatografía de afinidad y cultivo celular. Los quelantes son potentes agentes terapéuticos que equilibran el metabolismo y las enfermedades asociadas, como la anemia, el cáncer, la nefropatía aguda, el envejecimiento o los trastornos neurodegenerativos, entre otros. En experimentos industriales, analíticos y de laboratorio, estos quelantes de iones metálicos se utilizan como extractantes, indicadores y agentes de separación de metales.
REDUCTORES EN INVESTIGACIÓN
Los reductores se utilizan en métodos proteómicos como la purificación, la desnaturalización y la solubilización de proteínas y son particularmente adecuados para estabilizar los grupos sulfhidrilo libres y reducir los enlaces disulfuro (SH) en las proteínas y los péptidos. En la purificación de proteínas, actúan como estabilizadores enzimáticos dentro de los amortiguadores, evitando la agregación por oxidación de los restos de cisteína. Los reductores sirven también como antioxidantes biológicos, evitando la oxidación de las proteínas y desnaturalizando las ribonucleasas. La investigación ha demostrado que el uso de quelantes, en combinación con reductores, propicia la eliminación de metales pesados catiónicos, así como de contaminantes aniónicos, como el arsénico.
Recursos de productos relacionados
- Article: Chelators
BioUltra Chelators. A chelate is a water-soluble complex between a metal ion and a complexing agent. It usually does not dissociate easily in solution, but forms an inert complex.
- Protocol: Nuclear Protein Extraction Without the Use of Detergent
Detergent-free procedure is recommended for nuclear protein preparation to avoid interference with labeling efficiency of extracted proteins.
- Calculators & Apps: Detergent-based Western Blot Stripping Buffer
This recipe for a detergent-based stripping solution enables the removal of antibodies from Western blots that have been developed with chemiluminescence or radioactive iodine or other isotopes.
- Flyer: Biochemicals for New and Growing Labs
Discover how our high-purity biological buffers, detergents, and reagents can help empower your innovation and build a better lab.