Merck
InicioProductosCultivo celular y análisisAnálisis celularEnsayos de migración e invasión celulares
Ensayos de migración e invasión celulares
Imagen microscópica del ensayo de raspado Cell Comb para la migración celular
Una metástasis cancerosa es el resultado acumulativo de múltiples cambios en las células tumorales y su microentorno que permiten a las células migrar o invadir el tejido sano. Nuestra cartera de ensayos de migración e invasión, así como de ensayos quimiotácticos y haptotácticos de cámara de Boyden, permite a los investigadores simular las condiciones que encuentran las células sanas y metastásicas in vivo.
Visión general de la sección
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ensayos de migración celular
La migración celular es fundamental para el desarrollo embrionario, la angiogénesis, la cicatrización de heridas, la respuesta inmunitaria y la inflamación. Dado que la enfermedad metastásica es el factor clave que conduce a la mortalidad por cáncer, la comprensión de los mecanismos de migración celular es de vital importancia en los estudios sobre el cáncer. En muchos ensayos de migración celular se emplea un ensayo de raspado cualitativo o la técnica más cuantitativa de cámara de Boyden.
Los métodos de cámara de Boyden supervisan la migración celular en función de la quimiotaxis y la haptotaxis. La quimiotaxis describe la migración celular en respuesta a las señales químicas extracelulares, mientras que la haptotaxis describe la migración celular hacia un gradiente proteico de una matriz extracelular (ECM) inmovilizada.
Los ensayos de migración QCM™ de quimiotaxis y haptotaxis están disponibles en diferentes tamaños de poro y formatos multipocillo. Los ensayos de migración QCM™ no requieren marcaje, raspado, lavado y recuento celulares que están asociados con otros protocolos que implican el etiquetado de las células con calceína-AM.
Los ensayos de migración celular InnoCyte™ en formato multipocillo están pensados para la migración celular mediante quimiotaxis. Este ensayo mide la migración de las células epiteliales, mesenquimatosas y endoteliales a través de un poro de 8 μm a una capa nutritiva utilizando un colorante fluorescente permeable a las células.
Ensayo de raspado para migración celular
Para estudiar la migración celular y la cicatrización de heridas se utiliza el ensayo de raspado. En el ensayo de raspado se genera una raya en la superficie de una monocapa celular confluente para crear un estrecho espacio similar a una herida. A continuación, se supervisa la migración de las células vecinas al espacio hasta que éste se llena. Nuestro ensayo de raspado Cell Comb™ crea un campo de gran densidad de rayas para maximizar los bordes de la herida, al tiempo que deja suficientes células no dañadas para que migren al espacio.
Una imagen de cerca de una placa de 96 pocillos en la que cada pocillo que contiene células HT-1080 con un patrón circular más oscuro en el centro. Los pocillos están ordenados en dos filas de tres pocillos.
Una imagen de cerca de una placa de 96 pocillos en la que cada pocillo contiene células HT-1080. Los pocillos están ordenados en dos filas de tres pocillos.
La invasión por células HT-1080 se determina mediante un ensayo de invasión celular de 96 pocillos. Se utilizaron células NIH3T3 como control no invasivo.
Ensayos de invasión celular
La capacidad de un tumor para degradar los componentes de la matriz extracelular de la membrana basal y el tejido asociado es indicativa de su potencial metastásico. Nuestros ensayos de invasión celular QCM™ en cámara de Boyden constituyen un enfoque sensible y de gran rendimiento para cuantificar la invasión celular in vitro. En este ensayo, las células invaden un modelo de la membrana basal, donde los poros de la membrana están obstruidos con una capa de proteínas de la ECM, bloqueando las células no invasivas.
El ensayo de crecimiento axonal Chemicon® utiliza la tecnología de plaquitas de cultivo tisular microporosas Millipore®, que permite el paso de los axones a través de poros de 1 µm, un diámetro que no permite el paso de los cuerpos celulares. Este ensayo está optimizado para las células PC12.
Recursos de productos relacionados
  • Article: Cell Migration & Invasion Assays
    Las metástasis son el resultado acumulativo de múltiples cambios en las células tumorales. Explore las metástasis tumorales empleando varios ensayos de migración e invasión celular, como el ensayo en la cámara Boyden, el ensayo de µ-migración Millicell® y el ensayo de raspado in vitro.
  • Article: The Endothelial Cell Transwell Migration and Invasion Assay
    Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
  • Article: Migration and Invasion Assay Chart
    These charts provide an overview of various cell migration and invasion assays offered for life science research applications.
  • Article: Boyden Chamber Technique
    This article explains the Boyden Chamber technique for evaluating cell migration, detailing the process, appropriate pore sizes for different cell types, and the materials used in the assay.