Merck
InicioProductosQuímica analíticaReactivos analíticosReactivos para cromatografía y para espectroscopia
Reactivos para cromatografía y para espectroscopia
Espectro obtenido por descomposición de la luz blanca a través de un prisma de vidrio
Los reactivos analíticos son compuestos o mezclas químicos indicados para los ensayos analíticos cualitativos y cuantitativos. Deben cumplir las normas internacionales más estrictas y tener la máxima pureza y las mínimas impurezas. Ofrecemos una amplia selección de reactivos analíticos para diferentes técnicas como la química húmeda, la cromatografía, la espectroscopia, la electroquímica, la valoración y el control de calidad del agua. Nuestra selección incluye ácidos, bases, disolventes y reactivos especializados de gran pureza, como ionóforos y reactivos de derivatización para un amplio espectro de aplicaciones analíticas. Nuestros reactivos tienen grados de pureza que van desde el grado de reactivo ACS hasta gran pureza, para el análisis de ultra-trazas.   
Recursos de productos relacionados
Reactivos para cromatografía de par iónico
Nuestra selección de reactivos de par iónico consta de compuestos personalizados para la determinación de analitos catiónicos y aniónicos.
  • Sales de amonio cuaternario con sustituyentes alquilo de diferentes longitudes de cadena para el análisis de ácidos o aniones.
  • Ácidos fuertes como los ácidos alquilsulfónicos de cadena recta para análisis de base o cationes
Nuestros reactivos son sometidos a rigurosas pruebas de control de calidad, como la absorción UV, la filtración, las pruebas rédox y las pruebas de calidad de gradiente HPLC, para garantizar su calidad y su rendimiento en su aplicación.
Reactivos de derivatización
La derivatización se utiliza en el análisis químico para convertir un analito en un producto que mejora la separación y potencia la sensibilidad del método. Esta técnica permite el análisis de compuestos que, de otro modo, no son lo suficientemente volátiles ni estables para el análisis mediante GC, GC-MS, HPLC o LC-MS.
Ofrecemos un completo portafolio de agentes de derivatización para diversas aplicaciones cromatográficas, como reactivos para sililación, acilación, alquilación y esterificación adecuados para cromatografía GC, HPLC y TLC, y accesorios.
Reactivos para electroquímica
Nuestra línea de productos Selectophore™ puede utilizarse para preparar membranas de sensores destinadas a dispositivos ópticos e ion-selectivos.
También ofrecemos accesorios, aditivos, tampones, cromoionóforos, electrólitos, disoluciones patrón iónicas, disoluciones de ajuste de fuerza iónica (ISA), cócteles de ionóforos, plastificantes, polímeros, membranas listas para usar, agentes silanizantes y disolventes para la preparación de electrodos selectivos de iones.
Reactivos para espectroscopia
Los espectros analíticos están influidos por la pureza de los disolventes y los reactivos utilizados en la preparación de muestras. Nuestros reactivos de gran pureza están diseñados para ofrecer resultados fiables y precisos, al tiempo que eliminan la necesidad de repetir los análisis.
  • Pureza óptica y química pureza con reproducibilidad entre lotes
  • Producidos con materias primas de calidad superior y sometidos a estrictos procedimientos de purificación
  • Sin trazas de componentes activos en UV, IR o fluorescencia
Nuestra completa cartera de materiales espectroscópicos incluye reactivos para análisis mediante diferentes técnicas, como la espectroscopia de fluorescencia o luminiscencia, la espectroscopia de resonancia magnética nuclear, la espectroscopia de infrarrojos (IR) y la espectroscopia UV/visible (UV/Vis).