PHL83054
3′,4′,5′-Trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-16-8-11(9-17(21-2)18(16)22-3)15-10-13(19)12-6-4-5-7-14(12)23-15/h4-10H,1-3H3
InChI key
QCXAJQVDUHKDEL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)