Merck
89130
Supelco
(±)-Mevalonolactone-(methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
Mevalonolactone-(methyl-d3), DL-Mevalonic-methyl-d3 lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D3H7O3
Peso molecular:
133.16
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
InChI key
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)