854980-U
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, opening size 5.5 mm, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of × 1000 ea
Sinónimos:
11 mm Crimp Caps with PTFE/Rubber Septa
About This Item
Productos recomendados
material
septum (TFE/butyl/red rubber)
silver aluminum seal
feature
closure type crimp seal
hardness
60 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of × 1000 ea
diam. × thickness
11 mm × 1.0 mm
opening size
5.5 mm
fitting
thread for 11 mm
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)