27214-U
Crimp Seal with PTFE/Silicone Septum
silver aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Sinónimos:
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Productos recomendados
material
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
feature
closure type crimp seal
packaging
pkg of 100 ea
size × thickness
11 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 11 mm
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)