ZSR240PFT0
Módulo de prefiltración Milli-Q® SP 240
Pretreatment of potable tap water to feed the pure RO water production station
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
6 kg operating weight (13.2 lb)
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 14.1 cm (5.6 in.) × 22 cm (8.7 in.)
greener alternative category
General description
El módulo de prefiltración Milli-Q® SP 240 trata previamente el agua potable del grifo para alimentar la estación de producción de agua purificada por RO. Se recomienda este módulo de prefiltración para impulsar el rendimiento de la estación de producción de agua RO de los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series.
Features and Benefits
- La bomba regula la presión del agua de alimentación para asegurar un caudal constante elevado de hasta 42 l/h de la membrana RO
- El módulo de pretratamiento SQPAK™ Gard protege la membrana de RO eliminando con eficacia el cloro, los coloides y las partículas contaminantes del agua de alimentación del grifo
- La configuración compacta, el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde le resulte más cómodo para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es preciso
- La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo para cada etapa de purificación agotada simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
- El tamaño compacto respalda los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Components
Este número de referencia no incluye:
- El cartucho SQPAK™
- El cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
Legal Information
For use with
consumable
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.