YY3014234
Rejilla de soporte para portafiltros de 142 mm, revestimiento de PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Productos recomendados
material
316 stainless steel
PTFE-coated
Quality Level
compatibility
for use with Stainless Steel Filter Holder, 142mm
shipped in
ambient
General description
Los portafiltros de acero inoxidable están diseñados para ultralimpiar o esterilizar líquidos o gases mediante filtración a presión. Las rejillas de soporte con revestimiento de PTFE permiten su esterilización en autoclave con las membranas colocadas.
Portafiltro YY3009000, 90 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto
XX2504705 Adaptador de manguera, 1/4 pulg. NPTM a D.I. de 3/8 pulg.
XX4204708 Válvula de ventilación/descarga XX4204708
Juntas tóricas YY3009053, carcasa del filtro de 90 mm, PTFE
Rejilla de soporte YY3009054 con revestimiento de PTFE
Soporte de desagües YY2209058, 90 mm
Patas de soporte YY2209059
Portafiltro YY3009000, 90 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto
XX2504705 Adaptador de manguera, 1/4 pulg. NPTM a D.I. de 3/8 pulg.
XX4204708 Válvula de ventilación/descarga XX4204708
Juntas tóricas YY3009053, carcasa del filtro de 90 mm, PTFE
Rejilla de soporte YY3009054 con revestimiento de PTFE
Soporte de desagües YY2209058, 90 mm
Patas de soporte YY2209059
Application
Accesorios de los portafiltros para la preparación de la muestra.
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13