Key Documents
S2GVU11RE
Millipore
Sistema de filtración al vacío Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Sinónimos:
SCGVU11RE, Sistema de filtración al vacío estéril Stericup Quick Release-GV
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
319 mm
capacity
1000 mL
diam.
13.5 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
funnel capacity
1000 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
General description
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop® .
Las unidades esterilización mediante filtración al vacío Stericup® y Steritop® utilizan membranas de gran rendimiento para la esterilización óptima mediante filtración de los reactivos de laboratorio, los amortiguadores y los medios. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con baja adsorción inespecífica y un diseño sin punta estable.
Esta unidad de filtración con membrana Stericup® de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y de tamaño de poro de 0,22 μm combina una tapa de botella de 1000 ml con un matraz receptor de 1000 ml y una tapa para procesamiento y almacenamiento.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración al vacío estéril de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Features and Benefits
  • El embudo de filtración Quick Release se desconecta de la botella receptora con solo un cuarto de vuelta—reduciendo así la probabilidad de derrame y haciendo que sea más fácil Manipularlo en la mesa de trabajo y debajo de la campana.
  • La identificación del producto en negrita en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, para una selección de productos rápida y apropiada para la aplicación.
  • El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas—y un tope táctil confirma el cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derramar o contaminar el contenido esterilizado.
  • La amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color más claro del tapón facilitan el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
  • La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
  • Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany