Key Documents
LSKMAGKP02
Millipore
Microesferas magnéticas PureProteome ligantes para Kappa de Ig
The PureProteome Kappa Ig Binder Magnetic Bead System is a powerful system that helps researchers purify all Immunoglobulins with high specificity.
Sinónimos:
Microesferas magnéticas PureProteome, Microesferas magnéticas ligantes para Kappa de Ig
About This Item
UNSPSC Code:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
packaging
pkg of 2 mL
manufacturer/tradename
PureProteome
technique(s)
protein purification: suitable (antibody)
particle size
10 μm
capacity
≥2.2 μg/μL, slurry binding capacity (kappa IgG)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Las microesferas magnéticas PureProteome ligantes para las kappa de Ig se han desarrollado con un ligando especializado para anticuerpos que se dirige específicamente a la cadena ligera kappa humana. Estas microesferas magnéticas ofrecen un método rápido, escalable y confiable para captar anticuerpos o fragmentos de anticuerpos humanos que poseen cadenas ligeras kappa. Con gran especificidad, las microesferas magnéticas Kappa se unen eficazmente a la región constante de la cadena ligera kappa de las inmunoglobulinas humanas.
Application
Las microesferas magnéticas PureProteome ligantes para las kappa de Ig son adecuadas:
  • para la purificación de anticuerpos
  • para la purificación de proteínas
  • para realizar coinmunoprecipitación de complejos inmunitarios (CI) en suero de ratón con el objetivo de captar las interacciones de los anticuerpos del anfitrión con los antígenos circulantes de Trichinella spiralis
  • para captar complejos inmunitarios en los sueros de individuos microfilarémicos
Features and Benefits
  • Más sitios de unión de las proteínas debido a la química avanzada y la gran superficie.
  • Resultados constantes sin pérdida de muestra.
  • Tiempo de procesamiento rápido.
  • Estas microesferas magnéticas son más asequibles que las correspondientes de la competencia.
Legal Information
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Immunome and immune complex-forming components of Brugia malayi identified by microfilaremic human sera
Reamtong O, et al.
Experimental Parasitology (2019)
Identification and profiling of Trichinella spiralis circulating antigens and proteins in sera of mice with trichinellosis
Charin T, et al.
PLoS ONE (2022)
Identification and profiling of Trichinella spiralis circulating antigens and proteins in sera of mice with trichinellosis
Charin T, et al.
Testing (2022)
Artículos
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.