Key Documents
HVLP01300
Millipore
Membrana de filtración Durapore®, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
Millipore
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
filter diam.
13 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
70 % porosity
capacity
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HVLP
Las membranas Durapore® ofrecen caudales y rendimientos elevados, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore adsorbe muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
Características y beneficios
- Disponible en diversos tamaños de poro (en las dos variedades, hidrófila e hidrófoba) para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- Las membranas de filtración Durapore presentan muy baja adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación.
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
Clarificación mediante filtración de disoluciones biológicas
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c