DAWP02500
Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 0,65 µm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,65 μm
About This Item
Productos recomendados
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
agency
in accordance with OSHA ID 160
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
3%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.65 μm pore size
81 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un contenido más bajo de extraíbles del agua que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, de colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
- Eliminación de partículas
- Microbiología de productos lácteos
- Retención de levaduras, hongos y algas
- Microplásticos
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
- Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3