Key Documents
AP2004700
Millipore
Filtro de fibra de vidrio con ligante
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, thickness 380 μm
Sinónimos:
Membrana de filtración de fibra de vidrio de resina ligante, Tamaño de poro 2,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
description
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 47 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1.3 mL/min-cm2 water flow rate
100 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
380 μm
pore size
2.0 μm pore size
90 % porosity
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: AP20
Descripción
Los discos fibrosos de filtración Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y pueden esterilizarse con EO, radiación gamma o en autoclave(121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidrio con resina ligante:Los filtros Millipore con resina ligante tienen una resistencia a la humedad superior y son excelentes para análisis cualitativos y prefiltración, especialmente para líquidos muy contaminados. También se utilizan mucho para clarificación de disoluciones acuosas.
Tipo AP15
•Menor capacidad de retención de la suciedad
•Prefiltro recomendado para filtros de 0,2 a 0,6 µm
Tipo AP20
•Menor conservación, mayor capacidad de retención de la suciedad que los filtros AP15
•Prefiltro recomendado para filtros de 0,8 a 8,0 µm
•Se utilizan por delante de los filtros AP15, para protegerlos
Tipo AP25
•El grosor añadido produce la misma conservación y una capacidad de retención de la suciedad mayor que los AP20
•Prefiltro recomendado para los filtros de 0,9 a 8 µm, en especial para los líquidos proteináceos y muy contaminados
•Se utilizan por delante de los filtros de tipo AP15, para protegerlos
Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por consiguiente, pueden utilizarse en análisis gravimétricos así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFA
•Retiene partículas finas con buena eficacia, incluso a caudales elevados
•Recomendados para controlar las aguas residuales y recoger las partículas suspendidas en gases (por ejemplo el humo de las chimeneas)
•Uso en aplicaciones bioquímicas (recolección de células y filtración de proteínas o precipitados de ácidos nucleicos)
Tipo APFB
•Mayor resistencia mecánica cuando están húmedos y mayor capacidad de carga que los filtros de tipo APFA
•Uso para clarificación de líquidos, cuantificación de sólidos en suspensiones de partículas finas y recuento de centelleo
Tipo APFC
•Mayor retención, en especial para la eliminación de partículas finas y microorganismos, que los filtros de tipo APFA
•Uso para determinación de sólidos suspendidos totales en el agua potable
•Uso para filtración de proteínas o ácidos nucleicos de precipitados con ácido tricloroacético (TCA) y para recolección de células y microorganismos
Tipo APFD
•Filtro grueso con flujo elevado y retención baja
•Uso para clarificación de suspensiones que contengan partículas superiores a 1,0 µm
Tipo APFFUso para filtración de precipitados extremadamente finos como los precipitados de proteínas, ácidos nucleicos o suero Recomendados para el método USEPA 1311 para análisis mediante TCLP Tipo AP40
•Recomendados para los Métodos estándar para sólidos suspendidos totales 2540D
•Recomendados para el método USEPA 1311 para el análisis mediante TCLP
•Mantiene la integridad estructural sin pérdida de peso cuando se incinera a 550 °C (1022 F) después de la filtración de la muestra
•Recomendados para la determinación de materia volátil suspendida en las agua residuales y los efluentes industriales
Tipo de filtro: Filtro en profundidad
Application
  • Prefiltración para filtros de 0,8 a 8,0 ?m
  • Análisis cualitativo
  • Clarificación de disoluciones acuosas