Key Documents
1.14538
Supelco
Disolución A para DQO
for measuring range 4.0 - 40.0; 10 - 150 and 100 - 1500 mg/l; 0.30 ml per determination Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
Quality Level
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Esta disolución A para la demanda química de oxígeno (DQO) Spectroquant se utiliza en combinación con una de las disoluciones disponibles de Spectroquant B. Dependiendo de la ración de estas disoluciones, pueden cubrirse diferentes intervalos de medida para DQO. Para obtener más información, consulte las instrucciones de la prueba.
Para una forma más segura y sencilla de determinar la DQO, recomendamos utilizar nuestros ensayos en cubeta de DQO Spectroquant, donde todos los reactivos ya están predosificados en las cubetas en volúmenes y proporciones definidos para un intervalo de medida específico.
Analysis Note
Valoración (HgSO₄): 15,0 - 16,0 %
Valoración (H₂SO₄): 14,0 - 14,9 %
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Storage Class
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c