Key Documents
05-536
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-IKKα, clon 14A231
clone 14A231, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
14A231, monoclonal
species reactivity
human, monkey, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHUK(1147)
Specificity
Reconoce la IKKα.
Immunogen
IKK humana de longitud completa, etiquetada en Hisα
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-IKKα, clon 14A231, es un anticuerpo contra la IKKα para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Comunicación inmunológica
Quality
evaluada de manera habitual por inmunotransferencia en lisados RIPA de células Jurkat
Target description
85 kDa
Physical form
IgG1 purificada en proteína G en PBS con un 0,05 % de azida sódica.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-309, extracto nuclear de células HeLa. Añada un volumen igual de tampón de muestra reductor Laemmli a 10 μl del extracto y deje hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del extracto reducido por carril para minigeles.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Se-Ran Yang et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 40(2), 147-158 (2008-08-09)
The activation of transcription factor NF-kappaB is controlled by two main pathways: the classical canonical (RelA/p65-p50)- and the alternative noncanonical (RelB/p52)-NF-kappaB pathways. RelB has been shown to play a protective role in RelA/p65-mediated proinflammatory cytokine release in immune-inflammatory lymphoid cells.
Hong Dong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(26), e2123247119-e2123247119 (2022-06-24)
Mitochondria, a highly metabolically active organelle, have been shown to play an essential role in regulating innate immune function. Mitochondrial Ca2+ uptake via the mitochondrial Ca2+ uniporter (MCU) is an essential process regulating mitochondrial metabolism by targeting key enzymes involved
Daniela S Bassères et al.
Genes & cancer, 5(1-2), 41-55 (2014-06-24)
Activating mutations in KRAS are prevalent in cancer, but therapies targeted to oncogenic RAS have been ineffective to date. These results argue that targeting downstream effectors of RAS will be an alternative route for blocking RAS-driven oncogenic pathways. We and
Willie Wilson et al.
Cancer research, 68(19), 8156-8163 (2008-10-03)
Constitutive nuclear factor kappaB (NF-kappaB) activation is among the many deregulated signaling pathways that are proposed to drive pancreatic cancer cell growth and survival. Recent reports suggest that glycogen synthase kinase-3beta (GSK-3beta) plays a key role in maintaining basal NF-kappaB
IkappaB kinase: beginning, not the end.
Verma, I M and Stevenson, J
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 11758-11760 (1997)