Análisis estructural de proteínas
La función de una proteína depende directamente de su estructura, sus interacciones con otras proteínas y su ubicación dentro de las células, los tejidos y los órganos. La estructura y la función de las proteínas se estudian a gran escala en proteómica, lo que permite la identificación de biomarcadores proteicos asociados con estados mórbidos específicos y proporciona posibles dianas para el tratamiento terapéutico. El conocimiento de la estructura de las proteínas y la cartografía de su ubicación, sus niveles de expresión y sus interacciones proporcionan una información valiosa que puede utilizarse para inferir la función de las proteínas.
• Estructura de las proteínas
• Determinación de la estructura de las proteínas
• Cartografía de las proteínas
Categorías destacadas
Los Prestige AntiBodies®, desarrollados utilizando datos del proyecto Atlas de proteínas humanas (Human Protein Atlas) y validados a través de varios métodos, ofrecen herramientas experimentales fiables.
Más información sobre los tampones biológicos de gran pureza en varias formulaciones y formatos de envasado que proporcionan una estabilidad de la disolución y un control del pH superiores para sus aplicaciones de trabajo de bioprocesos.
Los isótopos estables ISOTEC® son útiles para estudios de marcadores en proteómica y metabolómica, agentes para MRI/MRS y en una amplia gama de otras aplicaciones biomédicas.
Ofrecemos una amplia gama de criosuministros, entre ellos gradillas para congelador, tubos y viales, etiquetas y rotuladores, y pinzas para aplicaciones clínicas y experimentales de las marcas más fiables del sector.
Estructura de las proteínas
La estructura de las proteínas viene determinada por la secuencia de aminoácidos que componen la proteína y por cómo la proteína se pliega en formas más complejas.
- La estructura primaria viene definida por la secuencia de aminoácidos de la proteína.
- La estructura secundaria viene definida por las interacciones locales de tramos de la cadena polipeptídica, que pueden formar hélices α y láminas β a través de interacciones de enlaces de hidrógeno.
- La estructura terciaria define la estructura tridimensional global de la proteína.
- La estructura cuaternaria define cómo múltiples subunidades proteicas interaccionan para formar complejos más grandes.
Determinación de la estructura de las proteínas
La determinación de las estructuras tridimensionales de las proteínas al nivel de resolución atómica es útil para dilucidar la función de la proteína, diseñar medicamentos sobre la base de su estructura y determinar el acoplamiento molecular.
- RMN: La espectroscopia por resonancia magnética nuclear (RMN) se utiliza para obtener información sobre la estructura y la dinámica de las proteínas. En la RMN, se determina la ubicación espacial de los átomos por sus desplazamientos químicos. Para la RMN de las proteínas, estas últimas se marcan normalmente con isótopos estables (15N, 13C, 2H) para potenciar la sensibilidad y facilitar la deconvolución estructural. Los marcajes isotópicos suelen introducirse suministrando nutrientes marcados isotópicamente en el medio de crecimiento durante la expresión de las proteínas.
- Cristalografía de rayos X: La cristalografía de rayos X de las proteínas puede utilizarse para obtener la estructura tridimensional de las proteínas a través de la difracción de los rayos X por las proteínas cristalizadas. Los cristales se producen mediante la siembra de la proteína muy concentrada en disoluciones que promueven la precipitación lo que hace que, en las condiciones adecuadas, se formen cristales ordenados de la proteína. Los rayos X se dirigen al cristal proteico, que los dispersa sobre un detector electrónico o película. Los cristales se giran para captar la difracción en tres dimensiones, lo que permite el cálculo de la posición de cada átomo en la molécula cristalizada mediante la transformación de Fourier.
Cartografía de las proteínas
La cartografía de la ubicación y el nivel de expresión de las proteínas en células, tejidos y órganos específicos ayuda al estudio funcional del proteoma. La distribución espacial de las proteínas es fundamental para su función. La ubicación o la expresión inadecuadas de las proteínas desencadenan varios cuadros clínicos. Proyectos de cartografía como el atlas de las proteínas humanas (Human Protein Atlas) proporcionan un recurso proteómico para el descubrimiento de biomarcadores y contribuyen al conocimiento de las enfermedades. La cartografía del interactoma ayuda a definir las interacciones moleculares que se producen al nivel celular ayudando a comprender la función de las proteínas y proporcionando valiosas dianas para posibles medicamentos.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Amino acid reference chart and products cater to diverse eukaryotic needs.
- The human protein atlas has an aim of mapping all human proteins within cells, tissues and organs and providing open-access information to advance understanding of human biology and disease.
- Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
- We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
- GPI anchored proteins, found in various organisms, are linked to membranes via phosphodiester linkages, crucial for cellular functions.
- Ver todo (9)
Protocolos relacionados
- This page covers the principles and methods of chromatofocusing, a chromatography technique that separates proteins according to differences in their isoelectric point (pI).
- Protein Structural Analysis
- Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]