Merck
Fracionamento de plasma sanguíneo
Imagem mostrando um contexto de laboratório em que uma pessoa, usando luvas, está manejando com cuidado tubos de ensaio preenchidos com líquido amarelo. A cena representa a meticulosidade e a precisão na condução de um experimento científico. A imagem costuma ser associada a tópicos como fracionamento de plasma sanguíneo, plasma rico em plaquetas (PRP) e pesquisa científica em saúde e longevidade.
Os fracionadores de plasma desempenham um papel fundamental no tratamento de condições raras potencialmente fatais. O desempenho consistente e confiável é fundamental para o fracionamento de plasma, envolvendo desafios que devem ser enfrentados para melhor atender os pacientes em todo o mundo: melhorar o rendimento, manter a economia do processo e gerir as crescentes exigências regulatórias. Escolher o parceiro certo com uma compreensão profunda desses desafios é fundamental, proporcionando aos fracionadores um caminho para novas soluções e recursos que podem melhorar toda a sua linha de hemoderivados.
Categorias em destaque
Três misturadores Mobius MIX brancos de uso único, variando em tamanho, de grande a pequeno.
Misturadores de uso único
Explore as soluções de mistura de uso único Mobius® para mistura de ingredientes farmacêuticos e preparação de soluções de processo.
Comprar produtos
O instrumento de teste automatizado Integritest® 5 é usado para testar a integridade de filtros ou de equipamentos de processamento
Dispositivos de teste de integridade
Teste eficiente de integridade de filtros: Aprimore o controle de qualidade com o Integritest® 5, oferecendo testes de ponto de bolha, difusão e hidrofóbico em linha ou offline.
Comprar produtos
Uma ilustração de um vírus representado de forma estilizada. O vírus é mostrado como um grande círculo azul com uma seção interna azul mais clara, cercado por protuberâncias pontiagudas. Formas coloridas em rosa e roxo, representando partículas ou proteínas virais, são mostradas emanando do vírus em um fundo amarelo brilhante.
Inativação viral
Aumente a segurança e a conformidade biofarmacêutica com as nossas soluções de inativação viral, incluindo detergentes sustentáveis, tratamento de baixo pH e serviços de teste de eliminação viral.
Comprar produtos
A imagem parece ser de um ambiente médico ou laboratorial com vários equipamentos interligados que poderiam ser usados​para pesquisa ou tratamento.
Filtração final e envase estéreis
Aprimore os processos de filtração final e envase estéril com sistemas pré-esterilizados e de uso único para operações otimizadas.
Comprar produtos
Imunoglobulina
A imunoglobulina G (IgG) policlonal é o principal produto de alto valor para todos os fabricantes de plasma. Atualmente, a imunoglobulina é administrada em doses mais concentradas e isso requer formulações que são bem toleradas pelo paciente. Os principais parâmetros de tolerabilidade incluem:
  • Alta pureza
  • Baixo teor de imunoglobulinas A e M (IgA, IgM)
  • Baixo teor de ativador pré-calicreína (PKA)
  • Baixo teor de anticorpos anticardiolipina (ACA)
  • Baixo teor de isoaglutinina
A eficácia clínica da IgG é determinada pelo processo e qualidade da fabricação. As principais características incluem uma molécula intacta, distribuição fisiológica da subclasse, pH de administração, ausência de pirogênios e baixo teor de resíduos tóxicos. Atualmente, as IgGs são usadas para tratar imunodeficiência primária (IDP), condições neurológicas, hematologia e outras doenças infecciosas.
Albumina
A albumina, muitas vezes referida como HSA (albumina sérica humana), é uma proteína estável com peso molecular de 67 kD. Às vezes, ela é adicionada como um estabilizante para outros produtos plasmáticos, embora seu uso terapêutico seja como um tratamento de reposição de líquidos para expandir o volume sanguíneo em pacientes tipicamente traumatizados por queimaduras ou cirurgia. A albumina é fabricada em grandes quantidades e é produzida por todos os fabricantes de plasma. Comumente, de três a cinco lotes por semana podem ser fabricados em concentrações baixas e altas.
Embora o plasma bruto contenha cerca de 35 a 50 g de albumina por litro, de 25% a 40% desse volume é perdido durante o processo em si de fracionamento. Isso pode levar os fracionadores a considerar um método de cromatografia em vez do fracionamento de Cohn, pois a cromatografia tem porcentagens de perda mais favoráveis, de cerca de 15% a 20%.
Fator VIII
Melhorar a pureza, mantendo a atividade específica, é importante na produção do Fator VIII (FVIII), uma proteína essencial no processo de coagulação sanguínea. Os requisitos clínicos de administração a um paciente incluem baixa imunogenicidade e alta pureza, que se traduzem em níveis mais baixos de isoaglutininas e contagem de proteínas associadas, sem proteínas ou DNA estranhos, e baixas quantidades de resíduos químicos. O processo de purificação foi projetado para atender aos seguintes requisitos:
  • Aumentar a eficiência do processo e a recuperação de produtos
  • Alcançar maior rendimento do produto
  • Garantir a segurança do processo e a reprodutibilidade de produtos de múltiplas cepas  
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa pesquisa de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos