Merck
主页qPCRqPCR探针
qPCR探针
qPCR探针通过识别所需PCR产物上的特定序列而起作用。与SYBR® Green qPCR方法不同,该方法使用插入染料结合所有双链DNA,qPCR探针使用荧光标记的靶向性探针。该技术可提高特异性和灵敏度,因为只有特定的DNA分子才会被标记。其他荧光染料也可以与qPCR探针相结合,对各种序列进行标记、鉴定、扩增和定量。
我们所提供的qPCR探针试剂为ReadyMixes,具有热启动活性,有助于提升特异性和灵敏度。我们的LuminoCt®产品针对普通qPCR仪器进行了优化准备,KiCqStart®试剂则专为一系列qPCR仪器而设计。
快速/常规qPCR:
常规qPCR
快速/常规qPCR
KiCqStart® ReadyMix™ – 优化仪器
KiCqStart® Probe PCR具有严格的热启动机制,以获得更大的特异性。预混液包含qPCR所有必需的基本成分;只需添加引物、探针和水即可完成检测准备。KiCqStart®与包括TaqMan®探针、分子信标、LightCycle®探针和Scorpion®探针在内的各种荧光探针兼容。选择以下KiCqStart®产品,它们特别针对您的仪器进行了优化!
KiCqStart® ReadyMix™ – 优化仪器
Loading
LuminoCt® ReadyMixes – 高度优化
LuminoCt®只需25分钟即可完成快速qPCR,并且不会牺牲准确性、精密度或灵敏度。它是一种高度优化的ReadyMix,采用JumpStart Taq抗体开发,具有快速激活特性和无与伦比的灵敏度。ReadyMix几乎无需优化测定条件,与常规qPCR仪器均可兼容。通常用户只需购买试剂盒,构建他们的检测方法,便能正常工作。
LuminoCt ReadyMixes–高度优化
Loading
常规qPCR
用于常规qPCR的JumpStartTaq读取混合
我们的JumpStart ReadyMixes是高通量的理想选择;它们包含qPCR的所有必需成分,只需将其与荧光检测、引物和模板相结合即可。与其他预合并产品不同,因为无需合并,JumpStart Taq ReadyMix可在选择自己的检测方法时具有最大的灵活性。
以更低CT实现更高扩增效率