Merck
主页qPCR选择合适的定制qPCR探针
选择合适的定制qPCR探针
qPCR中可能使用的定制探针有很多选择,而且每种探针在不同的应用中都有各自的优点。下面的摘要重点介绍了常用定制qPCR探针的应用。 
应用参考指南
表1.*可以将锁核酸掺入PCR引物或qPCR探针中以提高特异性。寡核苷酸中无qPCR 探针的锁核苷酸在除了美国以外的地区均可购得。
报告基团、淬灭基团和仪器兼容性
现代qPCR平台通常具有多个检测通道,因而可灵活的选择探针标记。选择与qPCR仪器的检测通道兼容的荧光标记,并确保正确的仪器滤光片设置或校准检测非常重要。报告基团和仪器兼容性列表列出了一些最广泛使用的qPCR平台,同时指出了哪些荧光标记适合使用。请注意,所列出的并非所有标签,仍有许多可替代报告基团。若需在这些平台上使用非标准标记,请与当地的技术服务专业人员联系以获取相关信息。 
染料替代品
一些qPCR仪器通常需要使用市场上不可获取的专有染料,例如VIC®和NED™。在寻找染料替代品时,以下标准非常重要:
  • 激发和检测波长应与仪器光源和检测系统兼容
  • 对于探针来说,淬灭基团能有效地吸收报告基团的发射波长的光
  • 消光系数越高,染料越亮,这有助于实现更灵敏的检测 
  • 当使用多种染料(多重)时,每种染料的激发和发射波长必须是独立的,以避免相互干扰
淬灭基团
淬灭分子通常位于单分子探针的3'末端,例如双标记探针、分子信标和Scorpions探针。淬灭基团可能是荧光(TAMRA™)或非荧光分子(DABCYL, Black Hole Quencher™ (BHQ™)。为获得最佳性能,淬灭基团的吸收光谱应尽可能与报告基团的发射光谱相匹配。我们推荐的报告基团/淬灭基团组合可以在光谱性质表中找到。
表2.光谱性质表
表3.报告基团和仪器兼容性表