Merck
主页饮用水检测用于灵敏测定饮用水、矿泉水、地下水和泉水中铁含量的快速光度法
用于灵敏测定饮用水、矿泉水、地下水和泉水中铁含量的快速光度法
Katrin Schwind, Gunter Decker
饮用水质
饮用水的品质受到各种指南的监管,比如,欧盟理事会第98/83号指令1,2和世卫指南。3制定这些标准的关键原则是要考虑健康危害与感官和技术理由。例如,饮用水中的铁浓度一般没有健康风险,2,3但铁浓度升高后会生成氢氧化物,沉积在水管网中并使水变为褐色。4
为了保障澄清、无色的水质,各国都规定了各自的饮用水中的铁限值。欧盟指令限定的铁含量是0.2 mg/L Fe,2美国环保署的是0.3 mg/l Fe。5为防止铁在水管网中形成沉积物,铁含量不能超过0.02 mg/L。6为了确保符合规定限值,经常会对饮用水进行铁沉淀法处理。这种方法能基本上清除铁,将铁浓度降至很低的ppb范围。6
分析方法
痕量级的超灵敏铁含量分析法包括火焰原子吸收光谱法(火焰AAS,FAAS)和电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)。依照DIN EN ISO 38406-32标准,FAAS法按剂量的不同,检测范围在0.002–0.020 mg/L Fe之间。依照DIN EN ISO 11885标准,ICP-OES的定量限(LOQ)是0.002 mg/L Fe。7,8我们实验室依照ICH Q2标准,通过电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)实现0.0007 mg/L Fe的定量限。
采用检测试剂盒测定铁含量(快速光度法)
快速光度法无需投入昂贵仪器就能实现快速灵敏的检测,是实用的替代方法。检测试剂盒常见的优点是分析简便而快速。选择试剂盒检测方法时要考虑应用、检测范围和预期准确度这些因素。对于铁检测来说,有两种灵敏的光度法可以选择。
按APHA 3500-Fe B和DIN 38406-1标准的邻菲啰啉分光光度法测铁时,检测下限低至0.01 mg/L,足够检测很多种样品。9
假如需要更低的LOQ,可选择三嗪法。此法中,所有铁离子都被还原为二价,在巯基乙酸缓冲液中与三嗪衍生物反应形成紫红色络合物,光度法测定含量。10选用100 mm比色皿和Prove 600紫外-可见分光光度仪,LOQ可低至0.0025 mg/L。鉴于大多数饮用水都经过去铁处理且天然含铁量低,最好采用更灵敏的三嗪法。Spectroquant®铁含量检测试剂盒(货号114761)的合并检测范围是0.0025-5.00 mg/L Fe。在Spectroquant®光度仪中,已经预设检测方法,因而无需制作繁琐的校准曲线。
Spectroquant®铁检测试剂盒
Spectroquant®铁检测试剂盒的样品制备和性能
样品必须先用硝酸酸化,稳定铁离子,含碳酸的样品还要先在超声波水浴中脱气。详细程序见应用《水中铁的灵敏测定》。11
ICP-MS法与Spectroquant®铁检测法的比较
分别用Spectroquant®检测试剂盒和ICP-MS法测定5份不同矿泉水样中的铁含量。所有水样的铁浓度均低于对应方法的LOQ(ICP-MS法0.0007 mg/L,Spectroquant®检测试剂盒0.0025 mg/L)。
5份样品加入3种不同浓度的铁标样,光度法测定回收率。结果见表1图1
准确回收加入的铁标样浓度。所有实验的加标回收率范围为89%至99%,平均回收率95%。
表1.加标后回收的铁含量。
加标结果
图 1.加标结果。
自定义校准曲线可实现更高的准确度。表2显示货号114761的预设方法(符合DIN 38402 A51和ISO 8466-1标准)和使用光度法检测试剂盒人工制作校准曲线(检测范围0.0005 – 0.0100 mg/l Fe)方法的性能比较。校准曲线见图2
自定义校准曲线的变异系数是4.35%,比预设方法高3.3倍。这是因为自定义校准法中的浓度偏低,相对地标准偏差作用更强。从绝对值来看,自定义校准法的标准偏差和置信区间(P=95%)比预设法低13-14倍,说明它的错误率更低。
在加标法中使用这种自定义校准曲线后,回收率进一步提高,平均回收率升至101%,范围在95%和106%之间(表3)。
检测范围内的校准曲线
图 2.0.0005–0.0100 mg/L Fe检测范围内的校准曲线。
表2.检测性能比较
表3.使用自定义校准法时,加标后回收的铁含量
由于矿泉水的含铁量偏低,另外采用天然铁浓度较高(未经过任何水处理)的地下水和泉水样品开展实验。通过预设法检测。同时再次用ICP-MS法进行对照分析,验证检测结果。表4为两种方法的结果比较。
表4.地下水和泉水铁含量分析——ICP-MS法和Spectroquant® 114761测铁法比较
Spectroquant®测铁法获得的结果与ICP- MS法一致。本斯海姆地下水样由于含铁量极高(2.7 mg/L Fe),不能使用原定程序,特选用10 mm比色皿检测。回收率为100%。这些结果表明,即使铁浓度极高,测铁法也能准确测定。
对于低铁的泉水样,检测结果的最大差值只有0.0008 mg/L。当光度法检出铁浓度低于LOQ时,同样获得ICP-MS法确认。
总结
Spectroquant®铁含量检测试剂盒可作为出色的ICP或AAS替代方法,用于饮用水、矿泉水、地下水和泉水中铁的测定。检测结果与ICP-MS法相当,使用便捷。对于因资金原因不能购买ICP-OES或ICP-MS仪器的实验室,Spectroquant®114761铁含量检测试剂盒可作为快捷、灵敏和准确的替代方法,测定饮用水、矿泉水、地下水和泉水中的铁含量。
用于检测的化学品、样品和仪器:
所有测量都使用Prove 600分光光度仪。对照实验使用Thermo Fisher Scientific HR-ICP质谱仪(Element 2方法)。
有关Spectroquant®分光光度法分析产品线的更多信息,请访问SigmaAldrich.com/spectroquant