Merck
主页空气监测油漆和涂料溶剂空气监测应用
油漆和涂料溶剂空气监测应用
溶剂是涂料的三种成分之一。它们是基于石油的化学品,其溶解颜料和粘合剂以用于施用。大多数搪瓷基涂料使用温和的石油基溶剂和醇酸载体,干燥和固化时间长。相反,漆基涂料需要更强的溶剂来加快干燥时间。涂料中应用最广泛的芳烃溶剂是苯,甲苯,混合二甲苯,乙苯(BTEX)和高闪点芳香族石脑油; 脂族烃包括己烷,庚烷,VM&P石脑油。
芳烃
脂肪烃
含氧
按规定方法制备的空气采样介质
芳烃溶剂
芳烃溶剂具有苯环结构。这些溶剂是在石油精炼工业中通过石油原料的蒸馏和其他化学转化过程(如催化加氢和烷基化)生产的。这些溶剂比脂肪烃溶剂具有更强的气味和更高的溶解速率。
常用于涂料和涂料的芳烃溶剂有苯、甲苯、乙苯、混合二甲苯 (BTEX) 和高闪蒸芳烃。有关其他信息,请参阅我们的《石油化工挥发性有机化合物》指南。芳香溶剂也广泛用于印刷油墨、农药、杀虫剂和农用化学品。
短期吸入这些溶剂会对上呼吸道和眼睛产生刺激,还会引起头晕、疲劳和头痛。长期影响可能导致血液(苯)紊乱;心血管和肾脏的影响、意识丧失、中枢神经系统(二甲苯)的功能障碍。苯被列为人类致癌物。
参考文献
脂肪烃溶剂
脂肪烃溶剂不含苯环。它们是饱和的长直链(正链烷烃)或支链(异链烷烃)或环状链烷烃的混合物。这些溶剂是通过将原油蒸馏至适当的沸点范围部分而生产的,然后进行处理以改善颜色和气味。
短期接触这些溶剂可能会引起头晕、眩晕、恶心和头痛,刺激皮肤和眼睛,并且有时会导致意识不清的欣快感。长期影响包括肌肉无力、视力模糊、头痛、疲劳、麻木、肺和皮肤受损以及神经紊乱。
除了用作油漆和稀释剂中的溶剂或稀释剂外,它们还广泛用于石油提炼、脱脂、橡胶制造,以及作为气雾剂和消毒剂的载体。汽油和煤油是脂肪烃溶剂的实例。
油漆和涂料中常用的脂肪烃溶剂有矿物油、己烷、庚烷和 VM&P 萘。
暴露限度
含氧溶剂(活性溶剂)
含氧溶剂是具有氧官能团的合成化合物。这些溶剂主要用作大多数合成树脂的活性溶剂,因为它们具有很强的溶解性。它们溶解树脂和薄膜;降低涂料、清漆和漆的粘度。这类中最广泛使用的四种是:酮类、酯类、乙二醇醚类和醇类。
酮通常由烃的氧化合成。酮的特点是羰基键合到另外两个碳原子或烷基上。它们具有非常强的溶解能力、广泛的蒸发速率以及非常明显的强烈气味。涂料和涂料中常用的酮有:丙酮、甲基乙基酮 (MEK)、甲基异丁基酮 (MIBK) 和异佛尔酮。
酮类的其他用途:丙酮和 MEK 是氯丁橡胶、丁腈橡胶和聚氨酯工业胶粘剂中溶剂混合物的组分。丙酮在制药工业中广泛用于提取维生素 B 复合物、生物碱、酶和抗生素。MEK 和 MIBK 用于脱蜡油,也有助于抗生素的提取和纯化;生产无烟粉末、油墨、脱脂应用、香水、清洗液、抗氧化剂等。
暴露限度
酯类
酯通常来源于无机酸或有机酸,其中至少有一个羟基 (-OH) 被烷基(烷氧基)取代,最常见的是羧酸和醇。作为溶剂的酯是乙酸烷基酯和丙酸酯以及乙二醇醚乙酸酯。它们的挥发性相当于酮。它们具有很强的溶解能力,但通常比具有相同挥发性的酮弱。
乙二醇醚
乙二醇醚通常称为Cellusolve®,是一组基于乙二醇烷基醚的溶剂,它们通常同时具有醚和醇官能团。这些化合物广泛用于涂料,直到人们担心其安全风险。它们在许多应用中被丙二醇醚取代。这些化合物具有较强的溶解性和较慢的蒸发速率。
参考文献
油漆和涂料中最常用的醇类是丁醇和乙醇。醇具有低毒性,可以溶解非极性化合物,并且用于油漆和涂料中以加速干燥时间或使涂料粘度变薄。