Merck
主页酶活性测定植酸酶的酶促检测(EC 3.1.3.8)
植酸酶的酶促检测(EC 3.1.3.8)
文档记录
源自操作步骤SSPHYT02。包括模板根据现行SOP规范更新和整合注意事项到操作步骤。参阅SOP-DEK-ENZ18。
1.目标
该程序的目的在于测定植酸酶(货号P9792)的活性。
2.适用范围
本操作步骤的适用范围包括以下反应:
植酸 + H2   植酸酶   > p-myo-inositol 1,2,4,5,6-PKP + Pi
3.定义
3.1.    纯水 - 来自去离子系统的水,电阻率>或= 18MΩcm @ 25 °C。
3.2.    p-myo-inositol 1,2,4,5,6-PKP = p-肌-肌醇 1,2,4,5,6- 五磷酸
3.3.    植酸 = 肌-肌醇六(二氢磷酸)
3.4.    Pi = 无机磷酸盐
3.5.    植酸酶的单位定义 = 在pH 2.5、37 °C下,一个单位每分钟将从4.2 X 10-2 M植酸中释放1.0 μmol无机磷酸。
4.讨论
4.1.    植酸 + H2   植酸酶   > p-myo-inositol 1,2,4,5,6-PKP + Pi
4.2.    方法 = 比色测定,温度 (T) = 37°C,pH = 2.5,A400nm,光程 = 1cm
5.责任
我们所有工作人员都有责任遵循本书面操作规程。
6.安全
测定开始之前,请参阅每种化学品的MSDS。
7.操作流程
7.1 试剂
7.1.1  200 mM甘氨酸缓冲液,pH 2.8、37 °C(缓冲液)
7.1.1.1.    配制100 mL,用纯水溶解甘氨酸,盐酸,货号 G7126
7.1.1.2.    用1 M NaOH或1 M HCl将pH在37 °C下调至2.5。
7.1.2.     44.1 mM植酸溶液,pH 2.5、37 °C(植酸)
7.1.2.1.    配制 10 mL,试剂7.1.1溶解植酸,二钾盐,货号 P5681
7.1.2.2.    用1M HCl将pH在37 °C下调至2.5。
7.1.3.    5% (w/v) 钼酸铵溶液(Amm Moly)
配制100 mL,纯水溶解钼酸,四水铵盐,货号 M0878
7.1.4  5N 硫酸溶液
配制 100 mL,纯水溶解硫酸,95-98%,A.C.S.试剂,货号258105
7.1.5  丙酮
使用丙酮,A.C.S.试剂级,货号 179124
7.1.6 显色剂 (CRS)
7.1.6.1  配制100 mL,25 ml试剂7.1.3加入到25 mL试剂7.1.4和50 mL试剂7.1.5。
7.1.6.2 混匀并立即使用。
7.1.6.3 新鲜配制。
7.1.7  50 mM磷酸钾溶液 (P Std.)
配制10 mL,用去离子水溶解磷酸钾,一元,无水,货号P5379
7.1.8    植酸酶溶液(酶)
现用现配,用低温试剂7.1.1配制包含0.5-2.0单位/mL植酸酶的溶液。
7.2.     步骤——空白/试样制备
7.2.1.     将下列试剂移液转入(按ml)一个4 dram小瓶(vial):
7.2.2.     平衡到37 °C,然后添加:
7.2.3.    立即倒置混匀并在37 °C下孵育整整30min。然后添加:
7.2.4.    涡旋混匀,然后将溶液转移到适宜的容器中,使用适宜的分光光度计记录试样和空白样的A400nm
7.3.    步骤-标准曲线:
7.3.1 将下列试剂移液转入(按ml)适宜的容器中:
7.3.2 涡旋混匀并在37 °C下孵育30分钟。然后添加:
7.3.3  涡旋混匀,然后将溶液转移到合适的比色皿中,使用适宜的分光光度计记录标准样和标准空白样的A400nm
7.4.    计算
7.4.1    标准曲线
7.4.1.1  ΔA400nm标准样 = A400nm标准样 - A400nm标准空白样
7.4.1.2  绘制ΔA400nm相对磷酸μmol量的标准曲线。
7.4.2    样品测定
7.4.2.1    ΔA400nm试样 = A400nm试样 - A400nm空白试样
7.4.2.2 使用标准曲线测定释放磷酸的μmol量。
7.5.2.3单位/ml酶 = (释放磷酸的µmol量)(df)
(30)(0.025)
式中:
    df = 稀释因子
    30 = 每定义单位的检测时间(分钟)
    0.025 = 所用酶的容积(ml)
7.4.2.4单位/mg固体 =单位/ml酶
Mg固体/mL酶
8.参考文献和附件
1.
Heinonen, J, Lahti R. 1981. Analytical Biochemistry. 113313-317.
9审批
本文档将采用DocCompliance(QUMAS)生成的电子审核、批准和签名。如果需要带有签名验证的硬拷贝,请打印“供使用”副本。