Merck
主页酶活性测定6-磷酸葡萄糖脱氢酶(EC 1.1.1.49)的酶学测定
6-磷酸葡萄糖脱氢酶(EC 1.1.1.49)的酶学测定
1.目标
建立葡萄糖-6-磷酸脱氢酶酶促测定的标准化操作流程。
2.适用范围
本操作流程适用于大多数酶促测定葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活性参数的产品。该测定不可用于测定来自肠膜明串珠菌的葡萄糖-6-磷酸脱氢酶。 
3.定义
3.1.纯水 – 来自去离子系统的水,在25 ºC的电阻率大于或等于18MΩ•cm
3.2.单位定义 - 在pH 7.4、25 °C并存在β-NADP的情况下,一单位每分钟可将1.0 μmole D-葡萄糖-6-磷酸氧化成6-磷酸-D-葡萄糖酸盐。
3.3.G-6-PDH - 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
3.4. β-NAD = β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,氧化形式
3.5. β-NADPH - β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,还原形式
4.讨论
讨论
5.责任
分析服务人员应遵循本书面实验方案。
6.安全
有关危险因素及合适的操作注意事项,参阅安全数据说明书(SDS)。
7.操作流程
7.1.条件
T = 25 °C,pH = 7.4,A340 nm,光路 = 1 cm
7.2.方法
分光光度法速率测定
7.3.试剂:
7.3.1.   250 mM双甘氨肽(缓冲液)
利用纯水和双甘氨肽游离碱(货号G1002)配制33 mg/mL的溶液。在25 °C下用1 M NaOH或1 M HCl将pH调节至7.4。
7.3.2.   60 mM D-葡萄糖6-磷酸溶液(G-6-P)
利用纯水和D-葡萄糖6-磷酸单钠盐(Sigma-Aldrich货号G7879)在配制17 mg/mL的溶液。
7.3.3.   20mM β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸盐溶液(β-NADP)
利用纯水和β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐(货号N0505)在配制15.4 mg/mL的溶液。
7.3.4.   300 mM氯化镁溶液(MgCl2
利用纯水和1.0 M氯化镁溶液(货号M1028)配制0.3 mL/mL的溶液。
7.3.5.   6-磷酸葡萄糖脱氢酶溶液(酶)
临使用前,利用低温缓冲液(试剂7.3.1)配制0.3-0.6单位/mL的溶液。
7.4.操作流程
7.4.1.   将下列试剂(mL)加入适宜的容器,以制备反应混合物:
7.4.2.   混合并平衡至25 °C。用 1 M NaOH或1 M HCl调节反应混合物的pH至7.4。
7.4.3.   将下列试剂(mL)加入适宜的培养皿中:
7.4.4.   平衡至25 °C。使用合适的恒温分光光度计检监测A340nm直至恒定。然后添加:
7.4.5.   立即倒置混匀,并记录10分钟内的A340nm增量。在一分钟的时间段内使用至少4个数据点利用测试和空白试剂的最大线性速率获得ΔA340nm/分钟。
7.5.计算
7.5.1
6-磷酸葡萄糖脱氢酶计算1
式中:
3 =反应体系总体积(mL)
df =稀释系数
6.22 =β-NADPH在340nm处的毫摩尔消光系数
0.1 =所用的酶体积(mL)
7.5.2
6-磷酸葡萄糖脱氢酶计算2
7.5.3
6-磷酸葡萄糖脱氢酶计算3
7.6.检测体系终浓度
在3.00 mL反应混合物中,终浓度为50 mM柠檬酸、2 mM D-葡萄糖-6-磷酸、0.67 mM β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸、10 mM氯化镁和0.03-0.06单位6-磷酸脱氢酶。
8.参考文献
Noltmann, E.A., Gubler, C.J., and Kuby, S.A. (1961) Journal of Biological Chemistry 236, 1225- 1230.