人冠状动脉内皮细胞(HCAEC)
II.培养的准备工作。
- 确保具有HEPA过滤层流的II级生物安全柜处于正常工作状态。
- 用70%酒精对生物安全柜消毒。
- 在开始细胞培养工作之前,打开生物安全柜风机10分钟。
- 确保所有血清移液器、移液器吸头和试剂溶液都是无菌的。
- 遵循标准灭菌技术和安全规则:
a.请勿用嘴吸移液。
b.在处理人体细胞时,请始终戴上手套和护目镜,即使所有菌株都已
检测HIV、乙型肝炎和丙型肝炎为阴性,亦应有适当保护。
c.在无菌超净台中进行所有细胞培养工作。
III.HCAEC培养
A. 为HCAEC培养准备细胞培养瓶
- 从冰箱中取出MesoEndo内皮细胞生长培养基(212-500)。在无菌超净台中用70%酒精给瓶子消毒。
- 吸取15 mL MesoEndo内皮细胞生长培养基(212-500)*置于T-75培养瓶(SIAL0641)中。
* 保持培养基与表面积之比为每5 cm2 1ml。
例如:
- 对T-25培养瓶(SIAL0639)或60 mm组织培养皿(SIAL0166)为5 mL。
- 对T-75培养瓶(SIAL0641)或100 mm组织培养皿(SIAL0167)为15 mL。
B. 解冻和接种HCAEC
- 佩戴合适的护目镜和手套,从液氮罐中取出HCAEC冻存管。
- 将瓶盖转动四分之一圈,以释放可能被困在螺纹中的液氮,然后重新拧紧瓶盖。
- 将小管的下半部分放在37°C水浴中快速解冻细胞,并在解冻过程中密切观察小管。
- 当小管中仅有少量冰时,从水浴中取出小管。请勿让细胞完全解冻。
- 在无菌生物安全柜中用70%酒精对小管外部消毒。
- 小心取下小管盖。请勿用手触摸盖子或小管的边缘,以免污染。
- 用2 mL移液管轻轻吹5次,将细胞重悬于小管中。小心不要过于剧烈地移液以免起泡。
- 用移液管从冻存管中取出细胞悬液(1 mL)并轻轻转移至装有15 mL MesoEndo内皮细胞生长培养基(212-500)的T-75培养瓶(SIAL0641)中。
- 盖上培养瓶并轻轻摇动,使细胞均匀分布。
- 将T-75培养瓶(SIAL0641)置于37 oC、5% CO2 加湿培养箱中。松开盖子以便换气。为获得最佳结果,接种后24小时之内不要扰动培养物。
- 接种24小时后或过夜后,更换新鲜的MesoEndo内皮细胞生长培养基(212-500),以去除所有残留的DMSO。
- 每隔一天更换一次MesoEndo内皮细胞生长培养基(212-500),直至细胞达到60%融合。
- 当培养细胞融合率达到60%以上或周末饲喂时,将MesoEndo内皮细胞生长培养基(212-500)用量加倍。
- 当HCAEC达到80%融合时,进行细胞传代。
IV.HCAEC传代培养
A. 准备传代试剂
- 从-20°C冰箱中取出胰蛋白酶-EDTA溶液(T3924)和胰蛋白酶抑制剂(T6414),并在冰箱中解冻一夜。
- 确保解冻所有传代培养试剂。轻轻旋转每个瓶子几次,形成均匀的溶液。
- 将所有传代培养试剂储存在4°C以备将来使用。
- 等分胰蛋白酶/EDTA溶液(T3924),如果只需要一部分胰蛋白酶/EDTA(T3924),则将未使用的部分保存在-20°C。
B. 准备培养瓶
- 从冰箱中取出MesoEndo内皮细胞生长培养基(212-500)。在无菌超净台中用70%酒精给瓶子消毒。
- 吸取30 mL MesoEndo内皮细胞生长培养基(212-500)置于T-175培养瓶(SIAL1080)中(用于第IV C部分第15步)。
C. HCAEC传代培养
在室温下对细胞进行胰蛋白酶消化。请勿将任何试剂加热至37°C。
- 从培养瓶吸取培养基。
- 用HBSS(H6648)洗涤单层细胞,吸除溶液。
- 将5 ml 胰蛋白酶 / EDTA溶液(T3924)移液至T-75培养瓶(SIAL0641)。轻轻摇动培养瓶以确保溶液覆盖所有细胞。
- 立即取出4.5 ml溶液。
- 重新盖紧培养瓶盖子,并在倒置显微镜下在室温下监测胰蛋白酶消化过程。细胞通常需要约1分钟才能变圆。
- 用手掌拍打培养瓶侧面,使圆细胞从培养表面释放,直至大部分细胞脱落。
- 将5 mL胰蛋白酶抑制剂溶液(T6414)移液至培养瓶,以抑制进一步的胰蛋白酶活动。
- 将细胞悬浮液从培养瓶转移至50 mL无菌锥形管中。
- 用另外的5 mL胰蛋白酶抑制剂溶液(T6414)冲洗培养瓶,并将溶液转移到同一个锥形管中。
- 在显微镜下观察T-75培养瓶(SIAL0641)。如果培养瓶中剩余> 20%的细胞,请重复步骤2-9。
- 将锥形管以220×g离心5分钟以沉淀细胞。
- 从锥形管中吸取上清液而不扰动细胞沉淀。
- 用手指轻弹锥形管的尖端以松开细胞沉淀。
- 用移液管轻轻吹打细胞以分散细胞团块,使细胞重悬于5 mL MesoEndo内皮细胞生长培养基(212-500)中。
- 用血细胞计数板或细胞计数器计数细胞。如想使细胞快速生长,则接种密度为7,500个细胞/cm2,如想使细胞进行常规传代培养,则接种密度为5,000个细胞/cm2。