准备起始培养物
- 从新划线的平板上挑取单个菌落,并接种至3到5mL培养基中以获得起始培养物。
- 使用适当的抗生素,在37°C*下以250-300rpm摇瓶培养约8小时。
- 将起始培养物接种于过夜培养物中。用适当体积的培养基在大的培养瓶中以1:500至1:1000的比例稀释起始培养物,并在37℃*下以250-300rpm摇瓶孵育12至16小时。
*该温度适用于标准的大肠杆菌。一些细菌需要不同的培养温度。
大肠杆菌的悬浮培养
- 制备LB培养基:称重适量粉末培养基,将其加入到无菌瓶的水中
- 将肉汤高温高压灭菌,并冷却至室温
(或者可以使用即用型LB培养基) - 在层流室中,将约1 mL的培养一夜的大肠杆菌培养物转移至瓶子中
- 用无菌棉(非吸附型)塞密封瓶口,切勿塞紧
- 在37 ℃连续摇动孵育过夜
接种大肠杆菌
- 制备LB琼脂:称重适量粉末培养基、琼脂和水,将其加入到无菌瓶中
- 将培养基高温高压灭菌,并冷却至瓶子刚好不烫手的温度
- 在层流室中,将约25-30 mL的LB琼脂倒入无菌板中
- 将板静置于层流室中凝固,盖子略微打开
(这些板也可以在4°C下倒置存放以备将来使用)
(或者可以使用即用型LB琼脂板)- 用无菌接种环轻轻刮擦冷冻大肠杆菌甘油原液的表面
- 用无菌接种环从培养板中取出大肠杆菌菌落
- 加入10-100 μL大肠杆菌悬浮培养物,并再加一个LB琼脂板
- 在LB琼脂板上划擦接种环
- 使用无菌玻璃涂布器将培养物铺在整个培养板上
- 将培养板在37 ℃下倒置孵育一夜
高级实验方案
接种噬菌体M13
所需材料:
- 制备纯大肠杆菌培养物:将单个菌落接种到5mL LB或YT培养基中。
- 在LB或YT培养基中制备10倍连续稀释的M13噬菌体原液。
- 在无菌试管中,制备补充有5mM MgCl2的LB琼脂或YT培养基;在47°C平衡;添加适量的X-gal和IPTG溶液。
- 加入100 μL纯细菌培养物连续稀释的M13噬菌体原液,温和涡旋混合。
- 将含有X-gal和IPTG的LB琼脂或YT培养基倒入含有感染细菌的试管中,温和涡旋混合。
- 将内容物转移至培养板中,并旋转以均匀分布受感染的细菌。
- 静置培养板使其凝固,然后在37℃下倒置孵育。
- M13噬菌体的淡蓝色斑块出现在细菌生长的菌苔上。
以下是我们公司提供的细菌肉汤成分:
产品列表
Loading
参考文献
1.
Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
2.
Parija S. 2009. Textbook of Microbiology and Immunology. Elsevier India.
3.
Types of Growth Media Used to Culture Bacteria. [Internet].[updated 01 Aug 2016; cited 04 Aug 2020]. Available from: http://www.scienceprofonline.org/microbiology/types-culture-media-for-growing-bacteria