HPLC Analysis of Organic Acids Commonly Found in Wine and Beer on TSKgel® OApak-P and OApak-A
材料
保护柱
产品编号
说明
价格
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
标准
产品编号
说明
价格
流动相组分
产品编号
说明
价格
CONDITIONS
column
TSKgel OApak-A, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (816653)
column
TSKgel OApak-P Guard Column, 4 cm x 6 mm I.D., 10 μm particles (816654)
mobile phase
0.75 mM sulfuric acid
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
60 °C
detector
conductivity
injection
20 μL
sample
organic acid mixture, see figure for concentrations
说明
其他说明
Data provided by Tosoh Bioscience LLC.
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation