Merck
主页样品纯化线性流速(cm/小时)与体积流速(mL/min)之间的换算
线性流速(cm/小时)与体积流速(mL/min)之间的换算
在比较不同尺寸色谱柱的结果时,使用线性流速(cm/小时)来表示流量会更方便。但是,流量通常采用体积流量(mL/min)的形式测定。
通过使用以下公式可实现线性流速与体积流速之间的相互换算。
从线性流速(cm/小时)换算为体积流速(mL/min)
体积流量 (ml/min)
线性流速(cm/h)
60
x 色谱柱截面积(cm2)
=
Y
60
×
π x d2
4
其中
Y = 线性流速,单位cm/h
d = 色谱柱内径,单位 cm
例如
当线性流速为150 cm/小时,XK 16/70色谱柱(内径1.6 cm)的体积流速是多少?
Y = 线性流速 = 150 cm/h
d = 色谱柱内径 = 1.6 cm
体积流量 (ml/min)
150 × π × 1.6 x 1.6
 60 × 4
 mL/min
= 5.03 ml/min
从体积流速(mL/min)换算为线性流速(cm/小时)
线性流速 =
体积流速 (ml/min) × 60
色谱柱截面积 (cm2)
= Z × 60 ×
4
π x d2
Z = 体积流速,单位 mL/min
d = 色谱柱内径,单位 cm
例如
当体积流速为1 ml/min时,HR 5/5色谱柱(内径0.5 cm)的线性流速是多少?
Z = 体积流速 = 1 ml/min
d = 色谱柱内径 = 0.5 cm
线性流速 = 1 × 60 ×
4
π x 0.5 x 0.5
 cm/h
= 305.6 cm/h
从 mL/min 换算成采用注射器时
1 mL/min = 约 HiTrap 1 ml 色谱柱 30 滴/min
5 mL/min = 约 HiTrap 5 ml 色谱柱 120 滴/min