仪器和试剂:
货号173016 Spectroquant® VIS 分光光度计 Prove 100 或
货号173017 Spectroquant® UV/VIS 分光光度计 Prove 300 或
货号173018 Spectroquant® UV/VIS 分光光度计 Prove 600 或
货号109748 Spectroquant® 光度计 NOVA 30 或
货号109751 Spectroquant® 光度计 NOVA 60 或
货号173632 Spectroquant® 色度计 Move 100
货号114946 矩形比色管 10 mm 和/或
货号114947 矩形比色管 20 mm 和/或
货号114944 矩形比色管 50 mm 和/或
货号114553 Spectroquant® 铜预装管测试盒
货号114767 Spectroquant® 铜测试盒
货号100731 硫酸 95 - 97 %,分析级
货号107209 过氧化氢 30 % (Perhydrol®),分析级
货号105432 氨溶液 25 %,分析级
货号109535 MColorpHastTM 通用指示剂试纸 pH 0 - 14
货号116754 水,分析级
折叠式过滤器
样品制备:
将 1.0 g 细粉状物质与 15 ml 95% - 97% 硫酸混合在 400 ml 玻璃烧杯中,并盖上表面玻璃,在加热板上加热 30 分钟。冷却后,将 15 ml Perhydrol® 缓慢小心地滴入溶液。在有盖烧杯中再次加热溶液,直至溶液变为无色。
然后在无盖烧杯中短时间加热混合物,以蒸发酸,直至剩下潮湿的结晶残留物。进一步加入15 ml Perhydrol® 后,再次将混合物蒸发至几乎干燥。
将此残留物溶解在分析级水中,转移至 100 ml 容量瓶中,然后用分析级水补足容量。混合后,通过折叠式过滤器过滤,以去除硅酸盐。某些情况下,可能需要在分析前调整 pH 值。最佳 pH 范围为 4 ~ 10;用 25% 氨溶液调节,通过通用指示剂试纸 pH 0 - 14 检查。
分析:
使用上述测试试剂盒测定
计算:
铜(总量)含量,mg/l Al = 分析值,mg/l Cu x 100