Spectroquant®分光光度计和检测试剂盒
![Spectroquant® Photometer 用于环境参数定量分析的Spectroquant®光度计及配件](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/mobile-laboratory/spectroquant-photometer/spectroquant-photometer.jpg)
我们提供广泛的一站式分析解决方案,包括优质的检测试剂盒、可靠的分析仪器、定制应用及端到端分析质量保证(AQA)程序。
光度法分析需要使用检测试剂盒在比色皿中进行化学反应以及光度计来读取反应结果。此外,还提供AQA指导和即用型标准物质来确保良好的分析性能。除配件外,我们还提供Prove连接软件,以便将Prove仪器数据无缝导出至LIMS系统。
阅读更多
产品
相关产品资源
- 水质、环境、食品和饮料分析
我们制作了易于浏览的产品目录,助力您快速找到检测所需的全部用品。
- 地下水和地表水中磷酸盐的测定:快速可靠的Spectroquant®光度法
分析天然无污染水体中的低浓度PO4-P通常难度很大。Spectroquant®光度法检测试剂盒提供结果与DIN EN ISO 6878法相当,但更加方便、灵敏的定量分析方法。
- 测量水处理设施中的化学需氧量
我们是生命科学行业的全球领导者,并已生产出可测量多种分析物的测试试剂盒。Water Online与我们交谈了有关化学需氧量测量方面的进展。
- 用于总氮测定的更简便、快捷和经济的方法
这款总氮检测试剂盒比传统方法更加快捷、安全、准确和经济。总氮检测试剂盒专用于通过单次检测测定工艺水和废水中的总氮含量。
- Ultrasensitive Silicate Determination in Water
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
- Application Note: Sulfur Dioxide in Beer
- Determination of Ammonium in Soils
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
- Brochure: Spectroquant® Prove plus Spectrophotometers
- Brochure: Photometry Reference Materials
- Brochure: Spectroquant® Move DC
- Brochure: Spectroquant® Move 100
- Brochure: Spectroquant® Prove Color Measurement
- Article: ISO compliant Photometric Solutions for Wastewater Testing: Meet Regulations
![Spectroquant® Photometers Spectroquant® 仪器](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/chemical-synthesis/spectroquant-photometers/spectroquant-photometers.jpg)
Spectroquant®仪器、软件和配件
无论是分析水质、食品还是环境样品,简单、安全和耐用都是分光光度计最重要的三个特性。我们广泛的Spectroquant®产品完美融合了上述特性,可轻松满足不同的检测需求。
新Spectroquant® 系统
- 我们全新的Spectroquant® Prove plus系列分光光度计是为了饮用水、废水和工艺用水的化学分析而专门设计。Prove系列包括Spectroquant® Prove 100 plus、Prove 300 plus和Prove 600 plus,分别应对日常、灵敏和复杂的分析需求。这类优质的智能仪器灵敏度好、结果可靠,可针对特定应用需求量身定制。欢迎探索我们优质的智能化仪器,体验前所未有的分析精度。品质经得起考验!
- Spectroquant® Prove仪器针对特殊用途提供多种预设方法,包括比色法、ICUMSA法、以及啤酒业分析方法以遵循MEBAK、EBC或ASBC标准关于酿酒工艺全程分析的要求。
- Spectroquant® Prove Connect to LIMS软件可将Spectroquant® Prove plus分光光度计产生的实验数据自动轻松传送至LIMS实验室信息管理系统。
- Spectroquant® Move比色计小巧便携且坚固耐用,支持可靠的移动检测。Move仪器的防尘、防水性达到IP 68级别。结合Spectroquant®数据传输配件,您可简便快速地传输或打印数据。
- Spectroquant®光度计服务 我们全面的服务计划可提供各种基础维护和维修服务,且这些服务都可根据您的要求进行定制。下载免费更新并节省让我们的预编程方法保持最新的时间,同时解锁新功能并提高其在实验室中的可用性。查找最新的免费软件。
- Spectroquant®加热消解器旨在满足可靠样品制备的所有可能要求。该装置经过优化可搭配Spectroquant®消解剂使用,也可按照COD消解法或您的消解剂等要求进行快速的加热预处理。
- 浊度计:浊度是表征废水中悬浮固体总量的重要指标。我们的浊度计小巧便携,特别适合现场分析。请先确认需要遵循的标准检测方法,再选择相应的机型。两款仪器都可使用相应的Turbiquant™校准标准品套装进行校准。
- Turbiquant™ 1100 IR浊度计 Turbiquant® 1100 IR便携式浊度计采用电池供电,特别适合现场检测。牢固的手提箱和防水外壳可提供额外保护。浊度计配有IR-LED红外光源(波长860nm),测定方法符合EN ISO 7027标准。仅需数秒即可测定样品的浊度值(nephelometric turbidity, NTU/FNU)。可使用相应的Turbiquant™校准标准品套装校准。
- Turbiquant™ 1100 T浊度计 Turbiquant™ 1100 T便携式浊度计采用钨灯光源,十分适合废水分析。其电池供电和手提设计方便现场快速获得结果。还采用防水外壳和坚固手提箱,无惧任何检测条件,坚固耐用。Turbiquant® 1100 T浊度计测量准确,符合美国环保局USEPA 180.1环境标准。
![Spectroquant® Test Kits Spectroquant<sup>®</sup>水质分析用检测试剂盒](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/chemical-synthesis/spectroquant-test-kits/spectroquant-test-kits.jpg)
Spectroquant®检测试剂盒
Spectroquant®检测试剂盒可提供快捷、安全、准确的光度法分析。该即用型检测试剂盒经过特别优化,适用于可靠的常规分析和特殊分析。
我们严格控制原材料、工艺和文档,确保稳定一致的检测质量,从而提供准确的分析结果。
配套Spectroquant® Prove plus或NOVA仪器使用时,产品二维码(实时ID)方便用户自动识别相应测试方法,从而消除潜在的操作错误。Spectroquant® Prove plus仪器的实时ID可提供保质期、批次ID等额外信息,将其直接传送至仪器并与结果捆绑保存,便于进一步优化质量保证效果。
所有Spectroquant®检测试剂盒均适配Spectroquant® Prove plus、Nova和Move系列仪器及配件。Spectroquant® Cell版检测试剂盒(比色管预装)包含尽量预装更多种试剂的16 mm比色管及其它试剂,提高分析检测的便利性。Spectroquant® Reagent版检测试剂盒(仅试剂)提供含二维码信息的专用自动选择器(AutoSelectors),检测时要使用标准的方形比色皿,最大光程100 mm。
如今,我们的Spectroquant® Cell检测试剂盒采用Ccycled™ EPS材料替代传统的EPS,从而减少了产品的CO2足迹,越发具有可持续性。
遵循US EPA、ISO等公认标准
污染水体会对人类及环境造成危害。美国环境保护局(US EPA)、世界卫生组织(WHO)、欧盟等监管机构均制定了饮用水和废水的官方检测方法。为提供更加方便但不失可靠性的方法,我们按照公认标准(ISO、USEPA等)开发了快速检测方法。相应的认证(符合ISO、EPA方法等效等)证明Spectroquant®检测试剂盒的分析效果媲美国家法规。
申请Spectroquant®方法的US EPA等效文档。
更多了解安全饮用水法案及净水法案。
Spectroquant®方法在其他品牌的光度计上的适用性
Spectroquant®仪器预设支持我们经验证且符合标准的试剂盒来确保快速可靠的分析结果。不过,若您想在实验室现有的光度计上体验Spectroquant®检测试剂盒的非凡品质和可靠性,建议采用我们的设置数据。
![Spectroquant® AQA Spectroquant® 分析质量保证(AQA)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/chemical-synthesis/combicheck-20/combicheck-20.jpg)
Spectroquant®分析质量保证(AQA)
全面的质量保证将您的检测数据转变为可靠、可验证的分析结果。我们广泛的产品线为光度法、标准方法和Spectroquant®检测试剂盒的质量控制提供各种标准溶液(RM)。Spectroquant®标准品非常适合使用Spectroquant®光度法检测系统进行日常分析、方法验证、室内质控(IQC)和认证。
稀释标准液 无需稀释 无疑虑 不费时 只有精准
- 覆盖废水、饮用水和生产用水光度法分析室内质控(IQC)的所有指标。
- 提供单指标和CombiCheck混合指标的两种标准液,满足不同应用需求。
- 提供不同浓度的预稀释标准液,因此可免去稀释步骤直接使用。
- 可追溯至美国国家标准技术研究院(NIST)的标准参考物质(SRM)或美国药典(USP)。
- 提供信息详实的证书(COA),包括批次特定参数、准确浓度、扩展不确定度等。
- 适合用于验证国际标准方法:ISO、EN、APHA和EPA。可通过计算工作容差满足ISO 17025要求。
网络研讨会