MILLIPLEX®多重检测试剂盒质量标准
我们的MILLIPLEX®多重免疫检测试剂盒历史长达20多年,含有同时检测多种分析物所需的所有组分。最丰富的多重免疫检测试剂盒、分析物和物种选择可满足研究人员多个领域的需求。每个MILLIPLEX®多重检测试剂盒都具有可靠的质量,提供值得信赖的检测结果。
专家级研发
凭借40多年的免疫检测开发和生产经验,我们研发并质检的MILLIPLEX®试剂盒可实现准确、可重复和生物相关的分析物测定。
专门支持服务
随时随地的竭诚服务,检测试剂盒与仪器均配备企业内部和现场的熟练科研支持。
专业生产和质量控制
MILLIPLEX®多重检测试剂盒在符合ISO 9001:2015标准的工厂中生产。
优化的试剂盒组分和试剂
MILLIPLEX®试剂盒组分选用优质原料生产,优化后更易使用,步骤更加精简。
出色的批次间重现性
各种组分的批次间重现性对于确保长期稳定的可靠结果十分重要。
了解我们其中之一的panel如何展现出细胞因子检测的一流批次间一致性。
各分析物标准曲线均经过试剂盒批次间验证
各新批次MILLIPLEX®标准品和质控品(QC)都会与前一批次和参考批次(我们内部的金标准品)进行比较,确保批次间重现性和一致性(图1)。
图 1.HSTCMAG-28SK(货号)试剂盒的金标准品批次与三个连续批次(1K-3K)对人IL-6分析物检测的比较。
此外,每一批次都经过冷冻后测试,以确认冷冻过程不会损害性能。完整的标准曲线特征和分析物的相对强度(potency)(平均荧光强度)维持在参考批次的指标范围内(图2)。
图 2.各批次间,分析物标准品的相对强度保持在标准范围内。趋势图显示,29个批次的MILLIPLEX® panel(货号HCYTOMAG-60K)的一个IL-5标准曲线点具有一致的平均荧光强度(MFI)值。
鉴于MILLIPLEX® panel经得起时间考验,我们会定期将标准品新批次指定为最新的参考批次,后续批次会与这一新参考批次比较。所有数据都收集在同一个数据库中,并维持趋势图的更新。其他供应商会将标准品新批次与前一批次对比,没有参考批次,导致多批次的数据不易对比,因为每个新批次的标准曲线点数值都会变化,而且会发生分析漂移。
保持标准曲线强度的重要性
所有批次的分析物标准曲线应尽可能地重叠。保持标准曲线强度合格十分重要,可避免常见问题——影响样品分析物的浓度计算(图3)。我们不会让有问题的标准品和组分批次上市销售。
图 3.生产新标准品批次时会出现的问题示例,突出说明保持标准曲线强度的重要性。
使用质控品验证分析性能
我们提供两种质控品(QC)和QC范围表,用于验证和确认分析性能。这些质控品的分析结果要与提供的QC范围表对比,确保移液和分析设置已正确完成。QC值基于至少三位不同的操作人员执行的最少6次试验。采用高和低QC值作为额外的检查点,以防有标准品溶解或稀释有关的用户操作失误。
质控品的其他重要用途:
- 用于需要更多验证的(蛋白质)翻译研究,保证数据的批次间重现性
- 比较多位点数据
- 比较不同技术员执行的检测结果
与其他MILLIPLEX®组分一样,我们也维护质控品QC范围的多批次趋势图。建议客户在每次实验中设置实验相关的质控样品(图4)。
图 4.96孔板布局显示标准品、质控品和推荐的实验相关质控样品的位置。
其他MILLIPLEX®试剂盒组分
其他有助于提高MILLIPLEX®试剂盒质量的组分包括:
血清基质
由于血清是一种较为复杂的基质,其中的蛋白质可能会干扰目标分析物的正确测量,因此在测定血清或血浆分泌的分析物时,采用优化的血清基质制作标准曲线。
- 大幅提高测量准确度
- 更准确地模拟天然分析物在血清或血浆中的存在条件
- 模拟天然分析物在血清或血浆中的环境
微球稀释液
部分健康个体的样品中含有异嗜性抗体,其可同时非特异性结合捕获和检测两种抗体,生成假阳性信号。MILLIPLEX®微球稀释液含有专属的试剂混合液,可大幅减少假信号,也不会影响分析物测定。
检测抗体混合物
无论检测重数(指标数)多大,不同批次相同panel的MILLIPLEX®检测抗体混合物都能生成一致的分析物谱(图5)。
图 5.比较同一MILLIPLEX® panel对人G-CSF的多重和单重检测结果,可见一致的分析物谱。
MILLIPLEX®检测试剂盒开发
从学术到合同研究到大规模制药,我们均能满足不断增长的高品质检测要求,实现可重复性结果。
我们会考虑所有检测试剂盒相关的开发因素,包括:
- 检测和灵敏度
- 对特定样品基质的检测性能
- 特异性
- 选择性
- 精密度和准确度
- 线性
- 稳定性
- 交叉反应
- 批次间可重复性
- 供应商支持
我们在试剂盒开发期间就建立和制定MILLIPLEX®检测试剂盒标准。每种试剂盒说明书(protocol)中都附有验证数据。每个MILLIPLEX®试剂盒都包含实施检测并在Luminex®仪器上对反应板读数所需的所有优化试剂和说明书。
除了MILLIPLEX®说明书所列分析标准之外,我们还在试剂盒开发和分析验证过程中评估了其他性能指标,包括稀释线性、试剂盒稳定性和样品性质(如样品可检测性和稳定性),详见表1。