Merck
主页高级基因编辑CRISPR Cas9 蛋白
CRISPR Cas9 蛋白
Cas9 蛋白和合成向导 RNA 形成复合物——核糖核蛋白 (RNP)——是基因编辑成功的关键。直接引入 RNP 而不通过质粒表达,具有许多好处:可即刻在细胞中提供功能性核酸酶,然后快速清除复合物,维持短暂的编辑活性。这可减少脱靶效应,且不会因 DNA 掺入基因组而留下基因组足迹。
针对特定应用选择最适宜的 Cas9 蛋白,可确保您成功达成实验目标。无论您需要超低脱靶效应的 Cas9 蛋白、适合基因激活/抑制研究的 Cas9 蛋白,还是支持递送成像的 Cas9 蛋白,我们均能提供满足您需求的选择。我们拥有最齐全的 Cas9 蛋白选择,因此可以满足上述及其他诸多规范要求。
我们的 Cas9 蛋白的部分特征包括:
  • 增强核定位信号 (NLS) 确保特异性
  • 严苛的制造和纯化标准
  • 高编辑活性特异性 - 丝毫不打折扣!
  • 通过瞬时表达减少脱靶效应
选择 Cas9 蛋白后,请浏览我们的 RNP 实验方案,准确了解如何让这些强大的工具为您所用。
点击此处了解有关 Cas9-GFP 蛋白的更多信息。
设计并订购您所需的 gRNA,完善自己的 RNP 复合体:
可选蛋白质
相关产品
Loading
搜索订购预设计和定制 gRNAs
产品亮点
Gene Editing 101电子书
可帮助您理解、设计和开展CRISPT实验的免费电子书。马上下载一本吧!
视频 - CRISPR 的核心优势
Cas9-GFP 蛋白 - 实现 CRISPR 实验可视化。