返回
硫酸长春碱
别名:
Vinblastine sulfate salt, VLB, Vincaleukoblastine sulfate salt
经验公式(希尔记法):
C
46
H
58
N
4
O
9
· H
2
SO
4
CAS号:
143-67-9
分子量:
909.05
Products
分子量
基因别名
制造商
熔点(°C)
形式
应用
API分类
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
1713004
硫酸长春碱,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
展开
查看定价
V0300000
硫酸长春碱,