返回
Tunair
™
摇瓶
Products
产品分类
flasks (6)
制造商
吸附类型
容量 (ml)
工作容积(ml)
帽
闭合类型
颜色
包装大小
无菌性
样式
筛选产品
Showing 1-6 of 6
比较
货号
说明
价格
Z710822
Tunair
™
摇瓶,
flask volume 2,500 mL, clear polypropylene, full baffle
展开
查看定价
Z710814
Tunair
™
摇瓶,
flask volume 2,500 mL, polypropylene, half baffle
展开
查看定价
Z710792
Tunair
™
摇瓶,
flask volume 300 mL, wide-mouth polypropylene flask, full baffle
展开
查看定价
Z710784
Tunair
™
摇瓶,
flask volume 300 mL, polypropylene flask, half baffle
展开
查看定价
Z710806
Tunair
™
摇瓶,
flask volume 2,500 mL, polypropylene, no baffle
展开
查看定价
Z710776
Tunair
™
摇瓶,
flask volume 300 mL, polypropylene flask, no baffle