返回
三盐酸盐,分子生物学级
别名:
Trizma
®
盐酸盐, TRIS 盐酸盐, 三羟基甲基氨基甲烷 盐酸盐, 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐, 盐酸三甲胺
线性分子式:
NH
2
C(CH
2
OH)
3
· HCl
CAS号:
1185-53-1
分子量:
157.60
Products
产品分类
buffers (1)
品牌
Millipore (1)
颜色
分子量
pH值
pK值
质量水平
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
648317
三盐酸盐,分子生物学级,
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.