返回
Sepharose
™
6B
别名:
珠状琼脂糖
CAS号:
9012-36-6
Products
产品分类
carbohydrates (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
生物来源
特色
物质形态
Particle Size (µm)
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
6B100
Sepharose
™
6B,
6% Beaded Agarose, 45-165 μm (wet), fractionation range 10,000-1,000,000 Da (dextrans)