返回
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖
Products
产品分类
caps (5)
品牌
Supelco (4)
直径(mm)
高度(mm)
闭合类型
颜色
筛选产品
Showing 1-5 of 5
比较
货号
说明
价格
27187
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖,
black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27176
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖,
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27154
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖,
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
展开
查看定价
27120-U
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖,
black phenolic cap, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
展开
查看定价
23237
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖,
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea