返回
Pyrex
®
经济级滴定管,带 PTFE 锁定活栓塞
别名:
Corning
®
2116
Products
产品分类
burettes (2)
制造商
容量 (ml)
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
CLS211650
Pyrex
®
经济级滴定管,带 PTFE 锁定活栓塞,
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
展开
查看定价
CLS211625
Pyrex
®
经济级滴定管,带 PTFE 锁定活栓塞,
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL