返回
Pseudomonas aeruginosa
WDCM 00024 Vitroids
™
Products
品牌
Millipore (2)
可持续性
制造商
物质形态
机构
质量水平
应用
微生物适应性
包装大小
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
VT000246
Pseudomonas aeruginosa
WDCM 00024 Vitroids
™
,
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
展开
查看定价
VT000243
Pseudomonas aeruginosa
WDCM 00024 Vitroids
™
,
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland