返回
氯化钾 溶液
别名:
Potassium chloride solution
线性分子式:
KCl
CAS号:
7447-40-7
分子量:
74.55
Products
品牌
Supelco (1)
分子量
包装形式
质量水平
应用
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
1.01811
氯化钾 溶液,
nominal 0.015 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.0001 mol/l) Certipur