返回
用于 Agilent/HP 的 Merlin Microseal
™
Products
产品分类
septa (2)
品牌
Supelco (2)
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
24815-U
用于 Agilent/HP 的 Merlin Microseal
™
,
1 nut and 1 General Purpose (3-100 psi) septum
展开
查看定价
24814-U
用于 Agilent/HP 的 Merlin Microseal
™
,
1 nut and 2 General Purpose (3-100 psi) septa