返回
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级
Products
产品分类
pipettes (14)
颜色
制造商
容量(mL)
高度(mm)
玻璃器皿类别
包装大小
筛选产品
Showing 1-14 of 14
比较
货号
说明
价格
Z610224
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
展开
查看定价
Z610305
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 25 mL , 0.03 mL accuracy
展开
查看定价
Z610291
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 20 mL , 0.03 mL accuracy
展开
查看定价
Z610356
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 100 mL , 0.08 mL accuracy
展开
查看定价
Z610240
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 3 mL , 0.01 mL accuracy
展开
查看定价
Z610259
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 4 mL , 0.015 mL accuracy
展开
查看定价
Z610216
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 0.5 mL , 0.005 mL accuracy
展开
查看定价
Z610267
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 5 mL , 0.015 mL accuracy
展开
查看定价
Z610232
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
展开
查看定价
Z610275
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 10 mL , 0.02 mL accuracy
展开
查看定价
Z610313
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 30 mL , 0.03 mL accuracy
展开
查看定价
Z610321
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 40 mL , 0.05 mL accuracy
展开
查看定价
Z610348
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 50 mL , 0.05 mL accuracy
展开
查看定价
Z610283
Hirschmann
®
容量移液管,AS 级,
capacity 15 mL , 0.03 mL accuracy