返回
Hettich
®
adapter for 50 mL conical tubes
别名:
Hettich
®
centrifuge adapters
Products
产品分类
adapters (2)
制造商
包装大小
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
Z728594
Hettich
®
adapter for 50 mL conical tubes,
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
展开
查看定价
Z728365
Hettich
®
adapter for 50 mL conical tubes,
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm