返回
顶空样品瓶,平顶,平底,100个装
Products
产品分类
vials (2)
内径(mm)
外径 (mm)
容量 (ml)
闭合类型
颜色
小瓶装材料
小瓶颜色
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
SU860029
顶空样品瓶,平顶,平底,100个装,
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
展开
查看定价
SU860030
顶空样品瓶,平顶,平底,100个装,
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck